Kluczowe dokumenty
492930
Boc-Leu-OH-15N monohydrate
98 atom % 15N
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-15N monohydrate, L-Leucine-15N, N-t-Boc derivative monohydrate
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −25°, c = 2 in acetic acid
metody
bio NMR: suitable
mp
85-87 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.CC(C)C[C@H]([15NH]C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1/i12+1;
Klucz InChI
URQQEIOTRWJXBA-SFFPXEBQSA-N
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)