Merck
492353
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid-2-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH213CH(15NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
Postać
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[15NH2][13CH](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i2+1,5+1
Klucz InChI
CKLJMWTZIZZHCS-BFQMUAMKSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3