czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Postać
solid
mp
289 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]C(C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i2D
Klucz InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-VMNATFBRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1