485659
Ethyl acetoacetate-2,4-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
Ethyl 3-oxobutanoate-2,4-13C2
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
tw
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
CCOC(=O)[13CH2]C([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1,4+1
Klucz InChI
XYIBRDXRRQCHLP-NDLBAUGKSA-N
Opakowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup