483354
Scandium(III) triflate
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Sc(OTf)3, Scandium tris(trifluoromethanesulfonate), Scandium(III) trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid scandium(III) salt
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.995% trace metals basis
przydatność reakcji
core: scandium
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
ciąg SMILES
[Sc+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Sc/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
HZXJVDYQRYYYOR-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3