Merck
462756
Sigma-Aldrich
(+)-N-Benzoylglutamic acid
synthetic, 97%
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH2CH(NHCOC6H5)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]22/D +12°, c = 5 in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
130-135 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC(=O)CC[C@@H](NC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H13NO5/c14-10(15)7-6-9(12(17)18)13-11(16)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,16)(H,14,15)(H,17,18)/t9-/m1/s1
Klucz InChI
LPJXPACOXRZCCP-SECBINFHSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ming-Hao Hsu et al.
Journal of hazardous materials, 373, 468-475 (2019-04-03)
Methotrexate, a chemotherapeutic agent, was found to undergo self-sensitized photodegradation in aqueous environments. As the initial concentration increased, methotrexate was able to enhance its own direct photolysis reaction not only in DI but also in natural waters. The methotrexate degradation
Webber Wei-Po Lai et al.
Water research, 112, 157-166 (2017-02-06)
Bicarbonate anion (HCO