Merck
444162
Sigma-Aldrich
Barium iodate monohydrate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Ba(IO3)2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
505.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
ciąg SMILES
O.[Ba++].[O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/Ba.2HIO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;2*(H,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
Klucz InChI
JFEZLZKLXGWZEC-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1