Key Documents
411795
Vinyl decanoate
contains monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, >99%
Synonim(y):
Vinyl n -decanoate, Vinyl caprate
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99%
Postać
liquid
zawiera
monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
tw
119-120 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OC=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h4H,2-3,5-11H2,1H3
Klucz InChI
CMDXMIHZUJPRHG-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves