Key Documents
391204
Methyl pipecolinate hydrochloride
97%
Synonim(y):
Methyl 2-piperidinecarboxylate hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
205 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.COC(=O)C1CCCCN1
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-10-7(9)6-4-2-3-5-8-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
Klucz InChI
APCHKWZTSCBBJX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
A pipecolic linker
Antiviral agents
Aurora and epidermal growth factor receptor kinase inhibitor
Pyrrolidine derivatives via reduction of substituted pyrroles
Reactant for:
Petasis reactions
Decarbonylative radical cyclization of alpha-amino selenoesters upon electrophilic alkenes
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3