333182
Aluminum sulfide
granular, <10 mm particle size, 98%
Synonim(y):
Aluminium sulfide, Aluminum trisulfide, Dialuminum trisulfide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
granular
wielkość cząstki
<10 mm
gęstość
2.02 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
S=[Al]S[Al]=S
InChI
1S/2Al.3S
Klucz InChI
ZPXDOGRYMSWBBM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3