Merck
298719
Sigma-Aldrich
Methyl 2-oxo-1-cycloheptanecarboxylate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C7H11(O)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
tw
112-114 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)C1CCCCCC1=O
InChI
1S/C9H14O3/c1-12-9(11)7-5-3-2-4-6-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
BLNHITXSJKCQGZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methyl 2-oxo-1-cycloheptanecarboxylate was used in preparation of:
  • hydroxycoumarins via Pechmann condensation with polyphenols
  • 3-hydroxy-6,7,8,9,10,11-hexahydrocyclohepta[c]chromen-6-one
  • 3-hydroxy-4-methyl-6,7,8,9,10,11-hexahydrocyclohepta[c]chromen-6-one
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Modified coumarins. 12. Synthesis of 3, 4-cycloannelated coumarin ?-d-glucopyranosides.
Garazd YL, et al.
Chemistry of Natural Compounds, 40(1), 6-12 (2004)