266841
Iridium
wire, diam. 0.15 mm, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Iridium black
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
wire
rezystywność
4.71 μΩ-cm
Średnica
0.15 mm
tw
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
gęstość
22.65 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Klucz InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Ilość