Merck
257044
Sigma-Aldrich
L-Selectride® solution
1.0 M lithium tri-sec-butylborohydride in THF
Synonim(y):
Lithium tri-sec-butylborohydride solution
About This Item
Wzór liniowy:
Li[CH(CH3)CH2CH3]3BH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.10
Beilstein:
4007327
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
1.0 M lithium tri-sec-butylborohydride in THF
gęstość
0.89 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Li+].[H][B-](C(C)CC)(C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.Li/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
Klucz InChI
ACJKNTZKEFMEAK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Reducing agent
Reagent for:
  • Enantioselective synthesis of a-amino acids via reduction of N-tert-butanesulfinyl ketimine esters
  • Diastereoselective reduction reactions
  • Hydride reduction of the Danishefsky pyranones
  • Asymmetric reductive aldol reaction of enones with a-alkoxy aldehydes
  • Synthesis of alkanols by carbonylation reactions
Opakowanie
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
adapter wlotu septy
Numer produktu
Opis
Cennik
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1