Merck
253693
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6254 (lit.)
gęstość
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C7H4FNS/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
Klucz InChI
OAGDRIUTLPDSMJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Fluorophenyl isothiocyanate has been used in the synthesis of acylthiosemicarbazides.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
97 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New Heterocyclic Compounds from 1, 2, 4-triazole and 1, 3, 4-thiadiazole Class Having Diphenylsulfone and 2-fluorophenyl Fragments.
Barbuceanu S-F, et al.
Revista de Chimie (Bucharest, Romania), 62, 308-312 (2011)
Fazila Rizvi et al.
Scientific reports, 9(1), 6738-6738 (2019-05-03)
A library of thiosemicarbazide derivatives of isoniazid 3-27, was synthesized and evaluated for their anti-inflammatory and urease inhibition activities, by using in vitro bioassays. Among these compounds 9, 10, 12, 21, and 26 were identified as new derivatives. Prolonged use