Kluczowe dokumenty
248207
3-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
147-149 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cc1ccsc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6O2S/c1-4-2-3-9-5(4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
IFLKEBSJTZGCJG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kwas 3-metylo-2-tiofenokarboksylowy został wykorzystany w syntezie kompleksów karboksylanowych cynku i kadmu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Non-covalently aggregated zinc and cadmium complexes derived from substituted aromatic carboxylic acids: Synthesis, spectroscopy, and structural studies.
Palanisami N, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 405, 522-531 (2013)