228753
Isonicotinoyl chloride hydrochloride
95%
Synonim(y):
(Chlorocarbonyl)-4-(pyridinyl) monohydrochloride, 4-(Chloroformyl)pyridinium hydrochloride, 4-Nicotinoyl chloride hydrochloride, 4-Pyridinecarboxylic acid chloride hydrochloride, Isonicotinic acid chloride hydrochloride, Isonicotinyl chloride hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
mp
159-161 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
ciąg SMILES
Cl[H].ClC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H4ClNO.ClH/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5;/h1-4H;1H
Klucz InChI
BNTRVUUJBGBGLZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges