Key Documents
196967
2-Amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole
97%
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
mp
225-227 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 0.25 g/10 mL, clear, colorless
ciąg SMILES
Nc1nnc(s1)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F3N3S/c4-3(5,6)1-8-9-2(7)10-1/h(H2,7,9)
Klucz InChI
LTEUXHSAYOSFGQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- series of 2-sulfonamido/trifluoromethyl-6-(4′-substituted aryl/heteroaryl)imidazo[2,1-b]-1,3,4-thiadiazole derivatives
- 2-trifluoromethyl/sulfonamido-5,6-diarylsubstituted imidazo[2,1-b]-1,3,4-thiadiazole derivatives
- bicyclic bridgehead itrogen heterocycles
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3