187062
3-Bromobenzyl bromide
99%
Synonim(y):
α,3-Dibromotoluene
About This Item
Próba
99%
Postać
solid
mp
39-41 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H6Br2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
Klucz InChI
ZPCJPJQUVRIILS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- 1,7-di(3-bromobenzyl)cyclen
- substituted 8-arylquinoline, phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitors
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges