Merck
163295
Sigma-Aldrich
4,4′-Sulfonyldibenzoic acid
97%
Synonim(y):
Diphenyl sulfone 4,4′-dicarboxylic acid
About This Item
Wzór liniowy:
O2S(C6H4CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
>350 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C14H10O6S/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21(19,20)12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
Klucz InChI
SQJQLYOMPSJVQS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pradhumna Mahat Chhetri et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(1) (2020-01-18)
Thermal reactions of cobalt(II) salts with flexible N,N'-bis(pyrid-3-ylmethyl)adipoamide (L) and angular 4,4'-sulfonyldibenzoic acid (H2SDA) in H2O and CH3OH afforded a pair of supramolecular isomers: [Co2(L)(SDA)2], 1, and [Co2(L)(SDA)2]⋅CH3OH⋅H2O, 2. The structure of complex 1 can be simplified as a one-dimensional