Merck
156892
Sigma-Aldrich
Z-L-Alanine
98%
Synonim(y):
Carbobenzyloxy-L-alanine, Z-Ala-OH
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.23
Beilstein:
2056164
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]23/D −14.2°, c = 2 in acetic acid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
82-84 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-8(10(13)14)12-11(15)16-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
TYRGLVWXHJRKMT-QMMMGPOBSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3