Merck
148067
Sigma-Aldrich
Glycidyl 4-methoxyphenyl ether
99%
Synonim(y):
2,3-Epoxypropyl 4-methoxyphenyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
99%
Postać
solid
mp
45-48 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(OCC2CO2)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-11-8-2-4-9(5-3-8)12-6-10-7-13-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
AVWGFHZLPMLKBL-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ya'nan Wang et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-30)
Ring-opening copolymerization (ROCOP) is an effective means to prepare functionalized polyester. In this work, a type of selenide-containing polyesters with controllable structure, molecular weight, and molecular weight distribution was successfully prepared by ROCOP of γ-selenobutyrolactone and epoxy compounds. The influence