Merck
14736
Sigma-Aldrich
(−)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]benzene
technical, ~90% (GC)
Synonim(y):
(2R,2′R,5R,5′R)-2,2′-5,5′-Tetraethyl-1,1′-(o-phenylene)diphospholane, (R,R)-Ethyl-DUPHOS
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H36P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.47
Beilstein:
4814174
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical
Próba
~90% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6
gęstość
1.01 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC[C@@H]1CC[C@@H](CC)P1c2ccccc2P3[C@H](CC)CC[C@H]3CC
InChI
1S/C22H36P2/c1-5-17-13-14-18(6-2)23(17)21-11-9-10-12-22(21)24-19(7-3)15-16-20(24)8-4/h9-12,17-20H,5-8,13-16H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-/m1/s1
Klucz InChI
GVVCHDNSTMEUCS-UAFMIMERSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)