Merck
106879
Sigma-Aldrich
1,1′-Diacetylferrocene
97%
Synonim(y):
Bis(acetylcyclopentadienyl)iron
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14FeO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
mp
122-128 °C
ciąg SMILES
[Fe].CC(=O)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H7O.Fe/c2*1-6(8)7-4-2-3-5-7;/h2*2-5H,1H3;
Klucz InChI
JNBIZDIDVCJECQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1,1′-Diacetylferrocene is an organic compound used as a catalyst or ligand in certain cross-coupling reactions.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yulia P Tupolova et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(44), 15592-15596 (2020-11-04)
Herein, we report the synthesis and magnetic properties of the Co(ii) coordination compound with the 1,1'-bis(1-((pyrid-2-ylmethylene)hydrazono)ethyl)ferrocene (L) ligand, having the general formula [CoLCl2]. The static magnetic data analysis supported by the CASSCF/NEVPT2 calculations revealed the presence of the triaxial magnetic