Diseño y optimización de reacciones
El diseño y la optimización de las reacciones químicas son vitales en la síntesis orgánica experimental. Mediante la alteración de los parámetros de la reacción (catalizador, pH, disolvente, temperatura o tiempo) pueden lograrse ciertos resultados (ahorro de costes, pureza, selectividad o rendimiento). Para optimizar las reacciones químicas se requiere flexibilidad, precisión y reproducibilidad de las herramientas de síntesis con las cuales se llevan a cabo los experimentos. En el diseño de las reacciones químicas, el foco se pone en la elaboración de una vía sintética de una molécula específica a partir de materiales de partida comercializados. Normalmente se adopta un «enfoque desconectado», en el se centra la atención en la construcción de enlaces clave. El proceso se descompone en etapas simples, trabajando hacia atrás desde la molécula objetivo, en vez de hacia delante desde el material de partida. Si bien muchos químicos recurren a su extenso conocimiento de la reacción para elaborar estas rutas sintéticas, en la actualidad existen muchos programas, como SYNTHIA™, que permiten a los usuarios analizar con facilidad vías personalizadas para moléculas conocidas y nuevas frente a criterios de búsqueda.
Para optimizar las reacciones pueden emplearse diversas metodologías experimentales. En un enfoque de ensayo y error, o de una variable cada vez, se mantienen constantes todas las entradas experimentales salvo una para registrar un determinado resultado. Se realiza una serie de reacciones hasta que se determina un óptimo. A continuación se elige otra variable y se repite el proceso hasta que se han probado todas las variables y se ha establecido un conjunto de valores óptimos.
En el enfoque multiparamétrico, o «diseño de experimentos», se modifican simultáneamente varios factores desde su valor mínimo hasta el máximo para encontrar las condiciones óptimas con más eficacia. Se ejecutan las diferentes combinaciones en el mismo conjunto de experimentos. Se llevan a cabo otros experimentos entre factores bajos y factores altos para determinar la variabilidad intrínseca. Los valores pueden representarse en un cubo para ilustrar las relaciones entre los factores y las respuestas. Para que este proceso de optimización tenga éxito, debe prestarse atención a la reproducibilidad realizando las reacciones de una manera sistemática y en un marco controlado.
Después de encontrar una vía sintética viable para sintetizar la molécula deseada, se dedica un número incontable de horas a optimizar cada reacción química con el fin de conseguir que el producto sea mejor, más rápido o más eficiente. La utilización de la optimización del diseño de reacciones químicas puede producir avances científicos con mayor rapidez.
Figura 1.Tablas de optimización de reacción
Artículos técnicos relacionados
- Molecular sieves are crystalline metal aluminosilicates having a threedimensional interconnecting network of silica and alumina tetrahedra. Natural water of hydration is removed from this network by heating to produce uniform cavities which selectively adsorb molecules of a specific size.
- In collaboration with Materia, Inc., we are pleased to offer six imidazolidinone OrganoCatalysts™.
- A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.
- All of the preformed catalysts used in the kit are air and moisture stable complexes in their commercially available form.
- KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
- Ver todo (138)
Protocolos relacionados
- Learn how to properly clean your laboratory glassware to improve your lab technique and insure high quality results. The most carefully executed piece of work may give an erroneous result if dirty glassware is used.
- Acetylene chemistry has been and remains an important constituent element of molecular sciences. Its potential and widespread applications extend from organic synthesis through materials science to bioorganic chemistry. Some examples are enediynes (DNA-cleaving agents), ‘click chemistry’ tools and building blocks. Consequently, it triggers a demand for efficient syntheses of alkynes.
- Saturated N-heterocyclic building blocks or SnAP Reagents are of growing importance for the convenient synthesis of medium-ring saturated N-heterocycles, including bicyclic and spirocyclic structures. SnAP reagents are stable and readily available and can be coupled with widely available aromatic, heteroaromatic, aliphatic, and glyoxylic aldehydes.
- A step-by-step protocol guide for KitAlysis Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit.
- The Bode group has developed SnAP (stannyl amine protocol) reagents that cross-couple with aldehydes and ketones to provide one-step access to a wide variety of saturated N-heterocycles.
- Ver todo (11)