Accesorios, kits de ensayo y equipos para fotometría
El sistema Spectroquant® consta de una amplia gama de kits de ensayo de gran calidad, instrumentos fiables, aplicaciones personalizadas y aseguramiento de la calidad analítica (AQA) de extremo a extremo para un análisis fotométrico seguro.
Los componentes cruciales de un análisis fotométrico son un kit de ensayo para realizar una reacción química en una cubeta y un fotómetro para leer el resultado. Además, ofrecemos AQA guiada y disoluciones patrón listas para usar para garantizar la calidad adecuada. Además de otros accesorios, suministramos también software de conectividad para exportar los resultados de su medición sin problemas.
Recursos de productos relacionados
Catálogo: Water, Environmental, and Food & Beverage Analysis
Folleto: Spectroquant® Espectrofotómetros Prove
Nota de aplicación: Sulfur Dioxide in Beer
Guía del usuario: Programming Data for Spectroquant® Test Kits
Artículo: Manual Analysis Methods for the Brewery Industry with Spectoquant® Prove
Protocolos y notas de aplicación
Artículo: An Easier, Faster, and Cost-Effective Option for Measuring Total Nitrogen
Artículo: Phosphate in Groundwater and Surface Water: A Rapid and Reliable Determination Method Using the Photometric Spectroquant® Test
Solicitar: Documentación para equivalencia US EPA / aceptación para Spectroquant® kits de ensayos
Productos: Kits de ensayos Spectroquant® para espectrofotómetros METTLER TOLEDO UV5
Products
Fotómetros Spectroquant®
Los instrumentos Spectroquant® proporcionan simplicidad, seguridad y durabilidad en los análisis del agua, los alimentos y el medio ambiente.
- Los espectrofotómetros Spectroquant® Prove 100 / 300 / 600 son ideales para el análisis de aguas residuales, agua potable y agua de procesos con una amplia gama de métodos preprogramados. El software Spectroquant®Prove Connect a LIMS permite la transferencia de datos sencilla y automatizada a su sistema electrónico de laboratorio.
- El fotómetro con filtro Spectroquant® NOVA 60A proporciona una gran calidad de medición, una manipulación sencilla y un aseguramiento de la calidad analítica de principio a fin.
- Los colorímetros portátiles Spectroquant® Moveson herméticos al polvo y al agua según la clasificación IP 68. El Move 100 puede utilizarse para análisis rápidos in situ con más de 100 métodos preprogramados y 35 definidos por el usuario para análisis de agua potable y aguas residuales. El Move DC proporciona resultados rápidos para cinco parámetros claves en el control de la desinfección: cloro, ozono, dióxido de cloro, ácido cianúrico y pH.
- Los termorreactores Spectroquant® están optimizados para ser utilizados con los reactivos de digestión Spectroquant® y ofrecen un rápido pretratamiento térmico según necesidad, por ejemplo, con el método de digestión de DQO o los kits de descomposición química Spectroquant® .
Kits de ensayo Spectroquant®
Nuestros kits de ensayo Spectroquant® listos para usar están optimizados para el análisis fotométrico de una amplia gama de parámetros. Permiten obtener resultados precisos y fiables al proporcionar todos los reactivos, instrucciones y un sistema de códigos de barras necesarios para la selección automatizada de métodos con los fotómetros Spectroquant® . El código Live ID para Spectroquant® Prove proporciona información sobre la vida útil y el número de lote para mejorar su control de calidad.
Los kits de ensayo en cubetas Spectroquant® proporcionan reactivos en cubetas de 16 mm para un solo uso, mientras que los kits de ensayo con reactivos Spectroquant® proporcionan productos químicos puros para utilizarlos con sus cubetas de cualquier formato como alternativa económica. Varios kits de ensayo Spectroquant® son aceptados por la EPA de EE.UU. o equivalentes a la EPA de EE.UU. o están armonizados con los métodos de las normas ISO, lo que garantiza resultados fiables y reproducibles.
Aseguramiento de la calidad analítica (AQA) Spectroquant®
Nuestra completa cartera de productos ofrece también disoluciones patrón de referencia listas para usar, ideales para el control de calidad de los métodos fotométricos y los kits de ensayo Spectroquant®.
Se proporcionan principalmente en intervalos de concentración que permiten su uso directo sin dilución posterior para ahorrar tiempo y evitar errores de dilución. Estas disoluciones patrón fotométricas están certificadas con materiales de referencia patrón (SRM) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) o a la Farmacopea de los Estados Unidos (USP).