Merck
TOYOPEARL® AF-rProtein A HC-650F MiniChrom Column phase rProtein A, 45 μm particle size, pore size 1000 Å, L × I.D. 10 cm × 8 mm, MiniChrom Column
TOYOPEARL® AF-rProtein A HC-650F MiniChrom Column
TOYOPEARL® AF-rProtein A HC-650F MiniChrom Column phase rProtein A, 45 μm particle size, pore size 1000 Å, L × I.D. 10 cm × 8 mm, MiniChrom Column
Sinónimos:
MiniChrom
Products
Categoría de producto
Fabricante
Idoneidad del analito
Técnica de separación
Diámetro interno (DI, mm)
Longitud (cm)
Volumen (ml)
Material de la columna
Tamaño del envase
Tamaño de partícula (µm)
Tamaño del poro (Å)
Técnica