Saltar al contenido
MX
ES
Productos
Aplicaciones
Servicios
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Desarrollo analítico y caracterización
Fabricación por contrato
Productos a medida
Plataformas y software digitales
Desarrollo y fabricación de DIV
Desarrollo y fabricación de ARNm
Servicios de producto
Asistencia técnica
Ensayo
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Preguntas frecuentes
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados (COA y COO)
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Erythromycin
Sinónimos:
Erythromycin
Fórmula empírica (notación de Hill):
C
37
H
67
NO
13
Número de CAS:
114-07-8
Peso molecular:
733.93
Número CE:
204-040-1
Products
Categoría de producto
antibiotics (1)
Marca
Supelco (1)
Peso de la fórmula
Fabricante
Forma física
Agencia
Formato
Nivel de calidad
Aplicación
Familia de API
Tipo de material de referencia
Técnica
Filtre los productos.
Showing 1-6 of 6
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
PHR1039
Erythromycin,
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Expandir
Ver Fijación de precios
1242000
Erythromycin,
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Expandir
Ver Fijación de precios
BP781
Erythromycin,
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Expandir
Ver Fijación de precios
E1300000
Erythromycin,
for microbiological assay, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Expandir
Ver Fijación de precios
Y0001912
Erythromycin,
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Expandir
Ver Fijación de precios
Y0001847
Erythromycin,
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Expandir
Ver Fijación de precios