Saltar al contenido
MX
ES
Productos
Aplicaciones
Servicios
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Desarrollo analítico y caracterización
Fabricación por contrato
Productos a medida
Plataformas y software digitales
Desarrollo y fabricación de DIV
Desarrollo y fabricación de ARNm
Servicios de producto
Asistencia técnica
Ensayo
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Preguntas frecuentes
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados (COA y COO)
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
DURAN
®
test tube
Products
Categoría de producto
tubes (8)
Diámetro (mm)
Volumen (ml)
Tamaño del envase
Esterilidad
Método de esterilización
Filtre los productos.
Showing 1-8 of 8
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
DWK261311608
DURAN
®
test tube,
borosilicate glass, tube volume (15 mL), straight rim, tube diam. (16 mm) , External Thread
Expandir
Ver Fijación de precios
DWK261312107
DURAN
®
test tube,
borosilicate glass, tube volume (18 mL), straight rim, tube diam. (16 mm) , External Thread
Expandir
Ver Fijación de precios
DWK261312604
DURAN
®
test tube,
borosilicate glass, tube volume (20 mL), straight rim, tube diam. (20 mm) , External Thread
Expandir
Ver Fijación de precios
DWK261313609
DURAN
®
test tube,
borosilicate glass, tube volume (35 mL), straight rim, tube diam. (25 mm) , External Thread
Expandir
Ver Fijación de precios
DWK261313309
DURAN
®
test tube,
borosilicate glass, tube volume (27 mL), straight rim, tube diam. (25 mm)
Expandir
Ver Fijación de precios
DWK261313806
DURAN
®
test tube,
borosilicate glass, tube volume (43 mL), straight rim, tube diam. (30 mm) , External Thread
Expandir
Ver Fijación de precios
DWK261302106
DURAN
®
test tube,
borosilicate glass, tube capacity (18 mL), beaded rim, tube diam. (16 mm) , External Thread
Expandir
Ver Fijación de precios
DWK261312304
DURAN
®
test tube,
borosilicate glass, tube volume (22 mL), straight rim, tube diam. (18 mm) , External Thread