Saltar al contenido
MX
ES
Productos
Aplicaciones
Servicios
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Desarrollo analítico y caracterización
Fabricación por contrato
Productos a medida
Plataformas y software digitales
Desarrollo y fabricación de DIV
Desarrollo y fabricación de ARNm
Servicios de producto
Asistencia técnica
Ensayo
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Preguntas frecuentes
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados (COA y COO)
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Aquivion
®
E98-15S
Sinónimos:
Aquivion
®
SO
3
H
Fórmula lineal:
[CF
2
CF(OCF
2
CF
2
SO
3
H)]
m
[CF
2
CF
2
]
n
Número de CAS:
1163733-25-2
Products
Marca
Sigma-Aldrich (1)
Longitud (cm)
Filtre los productos.
Showing 1-1 of 1
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
802751
Aquivion
®
E98-15S,
membrane sheet, stabilized CF
3
polymer chain ends, PFSA eq. wt. 980 g/mole SO
3
H, L × W × thickness 18 cm × 18 cm × 150 μm