SAAR2233500
Etanol
rectified, 96%, uniLAB™
Sinónimos:
Ethanol
About This Item
Productos recomendados
product line
uniLAB™
assay
96%
form
liquid
packaging
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233500LP)
density
0.81 g/mL
format
neat
Application
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)