Documentos clave
05479
Sigma-Aldrich
Seroalbúmina bovina
fraction V, essentially protease free, ≥92% (GE)
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
origen biológico
bovine
Nivel de calidad
Ensayo
≥92% (GE)
Formulario
lyophilized powder
calidad
essentially protease free
mol peso
~66 kDa
Mr ~67000
purificado por
heat shock fractionation
pérdida
≤5% loss on drying
solubilidad
H2O: 40 mg/mL at 20 °C, clear to very faintly turbid, colorless to slightly yellow
H2O: slightly soluble
actividad extraña
protease ≤0.005 U/mg
Aplicación
Albumin from bovine serum has been used for blocking the non-specific protein binding surface areas. It has also been used as a standard for evaluating the concentration of protein by using Bradford method.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Bovine serum albumin also referred to as BSA or Fraction V is a protein isolated from cows. BSA can block vacant binding sites in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in both poly-l-lysine (PLL)-treated as well as non-treated microwells. It can also triggers the insulin dependent diabetes mellitus.
Nota de preparación
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Initial fractionation by heat shock.
Otras notas
Sales restrictions may apply
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Raphael J Gübeli et al.
Scientific reports, 3, 2610-2610 (2013-09-11)
The simplification of current vaccine administration regimes is of crucial interest in order to further sustain and expand the high impact of vaccines for public health. Most vaccines including the vaccine against hepatitis B need several doses to achieve protective
Andreas Menzel et al.
Lab on a chip, 13(21), 4173-4179 (2013-08-29)
Detecting drug-target interactions in real-time is a powerful approach for drug discovery and analytics. We show here for the first time the ultra fast electrical real-time detection and quantification of antibiotics using a novel biohybrid nanosensor. The biomolecular sensing is
J Karjalainen et al.
The New England journal of medicine, 327(5), 302-307 (1992-07-30)
Cow's milk has been implicated as a possible trigger of the autoimmune response that destroys pancreatic beta cells in genetically susceptible hosts, thus causing diabetes mellitus. Studies in animals have suggested that bovine serum albumin (BSA) is the milk protein
M Steinitz
Analytical biochemistry, 282(2), 232-238 (2000-06-30)
ELISA provides a highly sensitive procedure for quantitating antigens and antibodies. In that assay, microwells are coated initially with a specific ligand and then saturated with inert molecules to minimize nonspecific background. Coating can be improved by pretreating the microwells
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that