Merck
L177717
1-((2-(2-(2-ISOPROPYL-5-METHYLPHENOXY)AC)HYDRAZONO)ME)-2-NAPHTHYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C30H28N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
480.569
MDL number:
Other Notes