X-tremeGENETM HP, X-tremeGENETM 9, 및 X-tremeGENETM 360 트랜스펙션 시약
세포를 성공적으로 전달감염(트랜스펙션)시키는 능력은 세포 유형, 프로토콜 및 트랜스펙션 시약의 성분에 따라 크게 다릅니다. X-tremeGENE™ 트랜스펙션 시약은 DNA, 소형 RNA 및 CRISPR/Cas9 요소를 포함한 다양한 분자를 사용하여 일반 세포와 전달감염이 까다로운 세포를 효율적으로 트랜스펙션하도록 설계되었습니다.
신제품: X-tremeGENE™ 360 트랜스펙션 시약은 siRNA/miRNA, 플라스미드 DNA 및 CRISPR/Cas9 물질을 전달감염이 까다로운 세포 및 일반 세포 유형으로 전달하기 위한 고성능의 다목적 기능을 가진 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 자세한 정보는 sigmaaldrich.com/xtg360ro에 방문하십시오.
그림 1.X-tremeGENE™ HP 시약은 인간의 1차 섬유아세포를 효율적으로 전달합니다.
1차 섬유아세포는 인간의 포피에서 분리되어 6-웰 세포 배양 플레이트에서 4 μL의 X-tremeGENE™ HP 시약 및 1 μg의 GFP-인코딩 플라스미드 DNA로 전달감염되었습니다. GFP 발현은 트랜스펙션 48시간 후에 시각화되었습니다. 왼쪽 패널은 GFP 형광 분석을, 그리고 오른쪽 패널은 해당하는 명시 야상(brightfield image)을 보여줍니다.
그림 2.X-tremeGENE™ HP 및 X-tremeGENE™ 9 시약은 인간 간엽성 줄기세포에서 competitor 시약보다 성능이 우수합니다.
인간 간엽성 줄기세포는 서로 다른 기증자 4명의 골수 흡입으로부터 분리되었습니다. 세포는 X-tremeGENE™ HP 시약(XHP), X-tremeGENE™ 9 시약(X9) 및 competitor 시약(LTX)을 표시된 비율로 사용하여 트랜스펙션되었습니다(μL 시약 : μg GFP-인코딩 플라스미드 DNA. 비율 2:1은 X-tremeGENETM 9 시약을 사용하여 테스트되지 않음). 트랜스펙션하지 않는 세포는 대조군(음성) 역할을 합니다. FACS 분석은 트랜스펙션 48시간 후에 수행되었습니다.
그림 3.X-tremeGENE™ HP DNA 트랜스펙션 시약은 전달감염이 까다로운 세포 유형에서 competitor 시약보다 성능이 우수합니다.
그림 4.X-tremeGENETM 360은 A549 세포에서 테스트된 Lipofectamine 시약보다 성능이 우수합니다. A549 세포는 X-tremeGENETM 360, Lipofectamine® 2000(Thermo Fisher Scientific) 또는 Lipofectamine® 3000(Thermo Fisher Scientific) 중 하나를 표시된 시약과 DNA 간 비율로 24동안 사용하여 플라스미드 DNA를 인코딩하는 루시페라아제로 트랜스펙션되었습니다. 트랜스펙션은 전통적인 분석법을 사용하여 루시페라아제 활성으로 측정되었습니다. 세포독성은 단일 세포 대비 손상된 세포의 세포액에서 LDH 배출을 정량화함으로써 평가되었습니다. X-tremeGENETM 360을 사용하여 최적 비율로 트랜스펙션한 세포에서는 Lipofectamine® 2000 또는 Lipofectamine® 3000으로 트랜스펙션한 세포에 비해 향상된 이식 유전자 발현 및 낮은 세포 독성이 관찰되었습니다.
세포는 X-tremeGENE™ HP 시약(XHP) 및 competitor 시약(LTX 및 L2K)을 표시된 비율로 사용하여 트랜스펙션되었습니다(μL 시약 : μg GFP-인코딩 플라스미드 DNA). 트랜스펙션 효율은 GFP 형광 현미경을 사용하여 시각화되었습니다.
세포 유형별 제품 권장 사항 |
---|
참고: 위의 데이터는 시토메갈로 바이러스(CMV) 촉진 물질과 함께 GFP-인코딩 pcDNA3.1 플라스미드 또는 루시페라아제-인코딩 pCI 플라스미드 중 하나를 사용하여 생성되었습니다. 이러한 권장 사항은 실험 결과에 기초한 지침입니다. 최적의 시약에서는 DNA 비율이 경험적으로 결정되어야 합니다.
적용표 |