Solid Phase Microextraction (SPME)
고체상 미세추출법(SPME)은 혁신적이고 민감한 무용매 시료 전처리 기술입니다. SPME는 흡착/흡수 및 탈착의 원리에 따라 코팅된 파이버를 사용하여 시료에서 휘발성 및 반휘발성 화합물을 농축합니다.
SPME는 환경, 생물학 및 의약품 시료, 식음료, 향료 및 향수, 법의학, 독성학 및 제품 시험 등 다양한 애플리케이션을 위해 널리 사용됩니다. 일반적인 용도는 다음과 같습니다.
- 물과 공기 시료의 환경 분석
- 폴리머와 고체 시료에서 미량의 불순물 분석
- 일조분의 일 향기 분석
- 식품의 향미 분석
- 방화 및 폭발물 시료의 법의학적 분석
- 혈중 알코올 또는 소변과 혈청에서 약물의 독성 분석
크로마토그램 찾기
관련 기술 문서
- Recommended fibers based on analyte type and molecular weight; tips for SPME fiber selection for a variety of applications.
- Supel™ BioSPME 96-핀 장치는 정확하고 재현 가능한 LCMS 결과에 대해 신속 평형투석법(rapid equilibrium dialysis)에 비해 혈장 단백질 결합 연구 및 기타 유리형태(free form) 분석물질 분석의 속도와 단순성을 향상시킵니다.
- Answers and tips relating to the application of the solid phase micro-extraction technique.
- SPME fibers with Carboxen®/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS) and Polydimethylsiloxane/ Divinylbenzene (PDMS/DVB) coatings are now available on a nitinol core (NIT) in a SS assembly for improved fiber performance.
- Selecting the Appropriate SPME Fiber Coating –Effect of Analyte Molecular Weight and Polarity
- 모두 보기 (19)
관련 프로토콜
- Aldehydes and ketones are ubiquitous air pollutants. Along with esters and ethers, they are major components of indoor air pollution and are therefore important for industrial hygiene applications.
- Separation of 2-Ethyl-3-methylpyrazine; 1-Methylpyrrole; 2,3-Dimethylpyrazine; 2,5-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Diethylpyrazine; 2-Methylpyrazine; Carbon disulfide; Dimethyl disulfide; 2,6-Dimethylpyrazine
- Bisphenol A (BPA) is suspected to be an endocrine disruptor. Regulations on specific migration limits (SML) from food contact materials are getting tighter (EU 2018/213) requiring more sensitive determinations. An overcoated SPME fiber provides the durability necessary for direct immersion into foods such as canned soup and pumpkin, allowing for low level analysis of BPA via SPME-GC-MS/MS.
- 물에 함유된 VOC의 측정을 위해 GC/MS와 조합한 HS-SPME의 고성능, 신뢰성 및 재현성은 실험실간 시험에서 입증되었습니다. HS-SPME를 이용한 새로운 ISO 17943은 민감도와 선택성에서 이 측정의 기존 공식 방법을 개선하였습니다.
- Separation of 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt; 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine; 2-Methylisoborneol; (±)-Geosmin 10 ppt
- 모두 보기 (25)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
SPME는 어떻게 작동합니까?
SPME는 액체(폴리머), 고체(흡착제) 또는 둘의 조합으로 이루어진 추출상으로 코팅된 파이버를 사용합니다. 코팅된 파이버는 보호 바늘에 들어 있으며 주사기 모양의 홀더에 부착되어 있습니다.
파이버가 시료에 노출되면, 시료의 분석물은 평형이 이루어질 때까지 시료 매트리스에서 고정상으로 분할됩니다. 파이버 코팅은 흡수(액체 코팅) 또는 흡착(고체 코팅)을 통해 시료에서 화합물을 추출합니다. 설정된 추출 시간이 지나면 파이버는 제거되고 탈착과 분석을 위해 일반적으로 가스 크로마토그래피(GC) 또는 HPLC에 직접 삽입됩니다. HPLC는 액상으로의 탈착을 위해 용매를 사용하는 반면, GC 분석물에서 탈착은 열을 사용합니다.
SPME 장점
SPME에서는 분석물 시료수집, 분리, 농축 과정을 간편하게 한 단계로 결합시켰습니다. SPME는 파이버 코팅의 극성과 두께를 제어하고, 일관된 시료수집 시간을 유지하며, 여러 가지 기타 추출 매개변수를 제어함으로써 낮은 농도의 분석물도 시료에서 매우 일관되고 정량화할 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다.
SPME의 다른 장점은 다음과 같습니다.
- 용매 비사용
- 간편한 자동화
- 시료 비파괴
- 거의 모든 시료 또는 매트릭스에 적용 가능
- 사용된 섬유는 재사용 가능하고 저렴함
- 파이버 크기가 작으면 현장 작업에 적합
- GC 또는 HPLC 기기와 호환 가능
GC 분석용 SPME 파이버
기존의 SPME는 GC 분석을 위해 분석물을 추출하고 농축하도록 사용됩니다. 추출은 파이버를 액체 시료에 직접 담그는 직접담금법(DI-SPME) 또는 파이버가 시료 위의 증기상에 노출되는 헤드스페이스 SPME(HS-SPME)로 수행됩니다.
LC-MS 분석용 BioSPME
BioSPME는 생물학적 시료에서 원하지 않는 거대분자(예: 지질, 단백질)를 제거하는 동안에 광범위한 분석물을 빠르고 선택적으로 추출에 사용되는 생체분석 마이크로시료수집 및 시료 전처리 기술입니다. 후속 분석은 보통 LC-MS로 수행됩니다. BioSPME는 시료 전처리 단계없이 직접 추출하며, 비전면적이고 평형에 기반해서 추출합니다.
관련 동영상