습식 화학 분석
습식 화학 분석은 여러 가지 방법으로 액체 시료에 있는 원하는 요소를 식별하고 정량합니다. 크게 두 가지 유형으로 나눌 수 있는데, 정성적 분석은 요소를 식별하고 정량적 분석은 수량을 결정합니다. 화학 시약을 사용하면 분석물이 염료를 비례적으로 변환시켜서 시각적으로 또는 광도측정기로 판독할 수 있습니다.
습식 화학 분석은 적정, 증류, 분광광도(UV/Vis/IR), 색도 측정, 여과, 건조, 무게 측정, pH 시험, 전극으로 직접 판독 등 다양한 기술을 포함합니다. 이러한 분석 방법은 이 중 일부가 자동화를 할 수 없기 때문에 다른 방법에 비해 노동 집약적일 수 있습니다.
관련 기술 문서
- Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.
- The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results. High quality solutions verified by high quality standards are the base for a reliable determinations.
- 인지질 산화의 퍼센트는 Beer 법칙을 사용하여 234 nm에서의 흡광도로부터 과산화된 인지질 농도 계산하여 알아낼 수 있습니다.
- FTIR 분광법(Fourier 변환 적외선 분광법)에 대해 자세히 알아보십시오. FTIR이 무엇이며 어떤 기능이 있고 어떻게 작동하는지 알아보십시오. 널리 쓰이는 이 기술에 대한 유용한 정보, FTIR 그래프 차트의 예 등.
- IR Spectrum 표는 적외선 분광학 중에 사용하기 위한 차트입니다. 표에는 IR 분광학의 주파수 범위, 진동의 외양 및 작용기에 대한 흡수가 나열되어 있습니다.
- 모두 보기 (39)
관련 프로토콜
- 폐수 내 COD 측정의 분석 방법 - 20분 소화 후 chromate 소비량을 광도측정법으로 측정.
- 산 무기화 이후 Chromazurole S를 이용한 광도측정법에 의한 측정, DIN 분해
- Density bottles are mainly used to determine the density of liquids of moderate viscosity. They are not volumetric instruments, however, they are calibrated 'to contain' as in the case of volumetric flasks.
- 총 Chlorine용 표준용액 조제
- Calcium chloride 용액으로 추출한 뒤 indophenol blue법을 이용하여 광도측정법으로 측정
- 모두 보기 (207)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
pH 측정
pH는 물에 있는 수소와 수산화이온의 양을 정량화하기 때문에 pH 값(0~14, 7은 중성)은 용액의 산도와 알칼리성을 나타냅니다. 많은 물리적, 화학적, 생물학적 반응이 pH에 따라 변하기 때문에 pH 측정은 실험실에서 하는 가장 중요한 검사입니다. pH 미터로 pH를 측정하는 것이 가장 정확한 결과를 제공합니다. pH 미터를 용액에 넣었을 때 두 전극 사이의 전압 차이를 측정합니다. 신뢰할 수 있고 재현 가능한 결과를 얻기 위해 pH 미터를 표준 버퍼 용액에 대해 교정해서 사용합니다.
BOD 측정
생화학적 산소 요구량(BOD)은 물에서 유기물을 호기성 분해할 때 미생물이 소비하는 용존 산소량을 측정합니다. BOD 측정으로 폐수, 유출수, 오염수 속에 존재하는 생분해성 유기물의 양을 추정합니다. BOD 측정에 많이 사용되는 두 가지 방법은 희석법과 측압법입니다.
- 희석법: 정제수에 무기영양소, 완충염, 충분한 양의 균을 첨가하여 시료(희석수)를 전처리하는 표준방법입니다. 그 다음 시료를 여러 수준으로 희석합니다. BOD 병을 상단까지 채운 후 뚜껑을 씌우고 밀봉한 다음 어두운 곳에서 5일간 20 °C에서 배양합니다. 용해된 산소 농도를 5일 배양 기간 전후에 측정합니다. 희석물과 공란(blank)에 대해 보정된 이러한 두 값의 차이가 BOD5 값입니다.
- 측압법: 측압법은 희석되지 않은 시료가 들어 있는 병에 측압기를 장착합니다. 병 내부의 공기 압력 저하를 지속적으로 모니터링하며 이는 시료의 산소 흡수량을 의미합니다. 이 방법은 희석할 필요가 없기 때문에 희석법보다 쉽고 연속적으로 측정할 수 있습니다.
COD 측정
화학적 산소 요구량(COD)은 물 속의 유기물을 화학적으로 산화시키는 데 필요한 산소를 측정하는 것입니다. 따라서 COD로 수질과 폐수의 품질을 평가합니다.
COD 검사는 산성 조건에서 강력한 산화제가 있는 상태에서 수행합니다. 알려진 과량의 산화제를 시료에 첨가하고 산화가 완료되면 지시 용액을 사용한 적정을 통해 용액에 남아 있는 산화제의 양을 추정합니다. COD 테스트는 BOD(5일)에 비해 완료하는 데 최대 2~3시간이 소요되며, 난분해성 유기물을 포함한 모든 유기 오염물질을 측정합니다.
COD는 열 전처리 중 시료의 유기 오염물질에 의해 크롬(III)으로 전환되는 크롬(VI) 함유 시약이 미리 채워진 큐벳을 사용하여 분석할 수 있습니다. 소비되는 크롬(VI)의 양은 COD 양에 비례하며 광도측정기를 통해 직접 검출할 수 있습니다.
NP 분석기
질소(N)와 인(P)과 같은 토양 영양소는 식물 성장에 필수입니다. 질소 퇴적물이 증가하면 토양의 산도가 높아지고 영양 불균형이 발생하며 토양 미생물 구성을 변화시키며 온실가스 배출 증가에 기여하기 때문에 토양 생태계를 해칩니다. 따라서 식품 및 환경 실험실에서 질소를 정기적으로 검사할 필요가 있습니다.
질소를 측정하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 이러한 방법에는 질소가 함유된 유기 화합물을 무기질소 물질로 변환하는 초기 산화 단계가 필요합니다. 다음 방법 중 하나로 산화 단계가 진행됩니다. (1) 켈달(Kjeldahl) 분해, (2) 자외선(UV) 산화, (3) 황산염 산화 그리고 (4) 고온 산화(연소).
P 측정은 환경 분석에서 중요한 단계가 되었습니다. 수역에서 높은 인과 질소 농도는 독성 녹조의 빠른 성장을 유발하기 때문에 수질을 손상시킬 수 있습니다. 인 분석은 일반적으로 아스코르브산 몰리브데이트 방법(예: 광도측정기로 정량적으로 분석되는 즉시 사용할 수 있는 검사 키트)으로 수행합니다. 질소와 인 분석기는 독립적인 기기이거나 두 가지 분석기의 조합일 수 있습니다.
TOC 분석
총유기탄소(TOC)는 유기 화합물에 존재하는 탄소의 양을 측정합니다. TOC는 시료에 존재하는 모든 유기물에 대해 매우 민감하고 비특이적인 측정입니다. 따라서 제조 공장에서 환경에 유기화학물질 방출을 규제하는 데 사용됩니다. TOC 검출은 부산물 소독으로 인해 음용수 정화 분야에서도 중요한 측면입니다. TOC를 측정하는 방법은 다양합니다.
- 오프라인 측정은 물 시료를 용기에 담아 기기로 가져와서 수행합니다.
- 온라인 측정에서는 기기가 정제수 흐름에 직접 연결됩니다.
- 유기 분자 산화
- TOC를 측정하는 기기는 CO2를 선택적으로 검출하도록 설계되었습니다.
이 방법은 COD에 대한 보완 방법으로 많이 간주되며 특정 셀 검사 키트를 사용하여 측정할 수도 있습니다.
용해/분해
시료 전처리는 분석 절차에서 중요한 단계입니다. 시료가 종종 직접 분석에 적합하지 않기 때문에 시료 전처리 단계가 필요합니다. 이것은 분석물을 균일하게 용해된 형태로 변환하는 것이 목표입니다. 시료 전처리에 사용되는 시약의 양이 시료 자체보다 많기 때문에 시약의 순도가 적합해야 시료 오염 또는 위양성 결과를 방지할 수 있습니다. 시료 전처리에는 용해, 분해, 용융, 추출 등과 같은 기술이 사용됩니다. 무기물 분석에서는 용해가 쉽지않은 시료를 분석하기 쉬운 형태인 액체로 변환하기 위해 종종 분해가 사용됩니다. 산, 부식성 알칼리, 염기, 염은 분해제로 사용되며 시료의 오염을 방지하기 위해 우수한 품질을 사용해야 합니다.
중량 분석
중량 분석은 분석 화학에서 질량에 기반한 분석물의 정량적 측정을 위해 사용됩니다. 이 분석 방법의 다른 유형에는 침전, 휘발, 전기 분석 방법이 있습니다. 분석물과 원하는 반응을 얻기 위한 중량 분석을 위해서 여러 무기물 시약이 필요합니다.