Merck
측광 및 반사 측정분석 방법: 사료에 포함된 구리(총)
분석 방법: 사료에 포함된 구리(총)
기기와 시약:
카탈로그 번호 173016  Spectroquant® VIS 분광광도계 Prove 100 또는
카탈로그 번호 173017  Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 300 또는
카탈로그 번호 173018  Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 600 또는
카탈로그 번호 109748  Spectroquant® 광도계 NOVA 30 또는
카탈로그 번호 109751  Spectroquant® 광도계 NOVA 60 또는
카탈로그 번호 173632  Spectroquant® 비색계 Move 100
카탈로그 번호 114946  직사각형 셀 10 mm 및/또는
카탈로그 번호 114947  직사각형 셀 20 mm 및/또는
카탈로그 번호 114944  직사각형 셀 50 mm
카탈로그 번호 114553  Spectroquant® 구리 셀 검사
카탈로그 번호 114767  Spectroquant® 구리 검사
카탈로그 번호 100731  분석용 Sulfuric acid 95 - 97%
카탈로그 번호 107209  분석용 Hydrogen peroxide 30%(Perhydrol®)
카탈로그 번호 105432  분석용 Ammonia 용액 25%
카탈로그 번호 109535  MColorpHastTM 만능지시약 스트립 pH 0 - 14
카탈로그 번호 116754  분석용 정제수
접이식 필터
시료 조제:
미세분쇄한 재료 1.0 g을 95 - 97% sulfuric acid 15 ml와 혼합하여, 400 ml 유리 비커에 넣고 시계 접시로 덮어 핫플레이트 위에서 30분 동안 가열합니다. 열을 식힌 후, 천천히 조심스럽게 피펫으로 Perhydrol® 15 ml을 용액에 넣습니다. 비커가 덮인 상태에서 무색이 될 때까지 용액을 다시 가열합니다.
그 후 비커를 덮지 않은 상태에서 혼합물을 짧은 시간 가열하여 습한 결정 잔류물만 남을 때까지 산을 증발시킵니다. Perhydrol® 15 ml를 더 추가한 뒤에 거의 건조될 때까지 다시 혼합물을 증발시킵니다.
잔류물을 분석용 정제수에 용해시키고 100 ml 정량 플라스크에 옮겨 분석용 정제수를 부피까지 채웁니다. 혼합 후에 접이식 필터를 통해 걸러 silicate를 제거합니다. 특정한 경우, 분석하기 전 pH 조정이 필요할 수 있습니다. 최적의 pH 범위는 4 - 10입니다. 25% ammonia 용액으로 조정하고 만능지시약 pH 0 - 14를 이용하여 확인합니다.
분석:
위에 언급된 검사 키트로 측정합니다
보정:
구리(총) 함량 mg/kg Cu = 분석 값 mg/l Cu x 100
재료