Merck
측광 및 반사 측정분석 방법: 분석 품질 보증, Sulfite에 대한 표준
분석 방법: 분석 품질 보증, Sulfite에 대한 표준
시약:
카탈로그 번호 106657  분석용 Sodium sulfite
카탈로그 번호 108418  분석용 Titriplex® III
카탈로그 번호 116754  분석용 정제수
표준용액 조제:
Sodium sulfite 1.57 g과 Titriplex® III 0.4 g을 보정 또는 적합성이 확인된 1000 mL 정량 플라스크에 넣고 증류수로 용해시킨 뒤 증류수를 표선까지 채웁니다. 이 과정에 따라 조제된 저장용액은 1000 mg/L 농도의 sulfite가 됩니다.
이 저장용액을 알맞게 희석하여 추가적인 조사 농도를 조제할 수 있습니다.
안정성:
냉소보관(냉장고) 시, 저장용액은 하루 동안만 안정적으로 유지됩니다.
재료