Merck
측광 및 반사 측정분석 방법: 분석 품질 보증, Sulfide에 대한 표준
분석 방법: 분석 품질 보증, Sulfide에 대한 표준
시약:
카탈로그 번호 109099 Iodine 용액 0.05 mol I2/l 0.1 N 용액
분석용 Sodium sulfide nonahydrate
카탈로그 번호 109147 Sodium thiosulfate 용액 0.1 mol/l 0.1 N 용액
카탈로그 번호 100716 분석용 Sulfuric acid 25%
카탈로그 번호 105445 분석용 Zinc iodide-녹말 용액
카탈로그 번호 116754 분석용 정제수
저장용액 조제:
투명하고 깨끗하며, 필요 시 세척된 sodium sulfide nonahydrate 결정 7.5 g을 보정 또는 적합성이 확인된 1000 mL 정량 플라스크에 넣고 증류수로 용해시킨 뒤 증류수를 표선까지 채웁니다. 이 절차에 따라 조제된 저장용액은 약 1000 mg/l 농도의 sulfide가 됩니다.
Sulfide용 표준용액(저장용액)의 정밀한 분석:
증류수 100 mL 및 25% sulfuric acid 5 mL(피펫을 가득 채운 양)을 500 mL 간유리 삼각 플라스크에 넣습니다. 이 용액에 약 1000 mg/l sulfide 저장용액 25.0 mL(피펫을 가득 채운 양) 및 0.05 mol/l iodine 용액 25.0 mL(피펫을 가득 채운 양)을 추가합니다. 플라스크 내용물을 약 1분 동안 완전히 진탕시킨 다음 0.1 mol/l sodium thiosulfate 용액을 노란 iodine 색깔이 사라질 때까지 적정한 뒤, zinc iodide-녹말 용액 1 mL를 추가하고, 순수한 유백색이 나타날 때까지 계속 적정합니다.
Sulfide 용액의 정확한 함량 계산:
C1 = sodium thiosulfate 0.1 mol/l의 소비량
C2 = iodine 용액 0.05 mol/l(25.0 mL)의 양
mg/l sulfide = (C2 - C1) x
 64,13
위에 기술된 절차에 따라 정확히 측정된 저장용액을 알맞게 희석하여 추가적인 조사 농도를 조제할 수 있습니다.
안정성:
냉소보관(냉장고) 시, 저장용액은 최대 하루 동안 안정적으로 유지됩니다. 희석한 조사용액은 조제한 즉시 사용해야 합니다.
재료