MILLIPLEX® 멀티플렉스 분석이란 무엇입니까?
Luminex® 멀티플렉스 분석 기술의 개요
연구가 더 많은 바이오마커의 중요한 역할을 밝혀내면서, 품질 좋은 분석과 일관된 성능을 위한 신뢰할 수 있는 파트너가 필요합니다. 당사의 MILLIPLEX® 멀티플렉스 면역분석은 가장 방대한 멀티플렉스 바이오마커 분석 포트폴리오이며, Luminex® xMAP® 멀티플렉스 분석 기술에 기반하고 있고 일관된 고품질의 결과를 제공하여 시간, 노동, 비용을 절약하는 동시에 최상의 작업을 수행할 수 있습니다. 이러한 분석의 이점에 대해 알아보고, 어떻게 이 분석들이 면역학, 암, 수의학, 대사/내분비학 등을 위한 연구를 진전시키는지 확인해보세요.
- 멀티플렉스 분석이란 무엇입니까?
- MILLIPLEX® 멀티플렉스 분석이란 무엇이며 어떻게 작동합니까?
- Luminex® 검출 시스템은 어떻게 작동합니까?
- 왜 MILLIPLEX® 멀티플렉스 분석을 선택해야 하나요?
- MILLIPLEX® 멀티플렉스 워크플로
- 연구 분야
- MILLIPLEX® 분석을 실행하기 위한 팁과 조언
- 관련 웨비나
- MILLIPLEX® 분석을 사용한 간행물
멀티플렉스 분석이란 무엇입니까?
멀티플렉스 분석은 여러 분석물을 하나의 패널에서 테스트하는 분석 방법입니다. 이러한 분석은 한 가지 분석물을 측정하는 ELISA(효소연결 면역흡착법)와 같은 분석과 비교하여 샘플 용량과 시간을 절약하며 워크플로를 개선하는 이점으로 인해 인기를 얻고 있습니다.
MILLIPLEX® 멀티플렉스 분석이란 무엇이며 어떻게 작동합니까?
MILLIPLEX® 멀티플렉스 분석은 독점적인 Luminex® xMAP® 비드 기반 멀티플렉스 분석 플랫폼을 사용합니다. 멀티플렉스 분석이 작동하는 방법은 다음과 같습니다.
- 각각의 마그네틱 MagPlex® 마이크로스피어 비드는 500가지 중 하나의 특정 비율로 두 개의 형광체로 부호화되어 있습니다(각각 스펙트럼적으로 구분된 세트를 비드 영역이라고 합니다. Excitation시 635nm에서 형광을 냅니다).
- 분석물 특이적인 포획 항체가 특정 지역의 비드에 결합되고, 그 후에는 비드의 결합되지 않은 부분이 차단됩니다.
- 비드는 시료와 함께 배양 및 세척된 뒤 바이오틴화된 이차 항체와 함께 배양됩니다.
- 결합되지 않은 이차 항체는 세척되며 추가된 streptavidin-phycoerythrin은 "샌드위치" 면역분석에서 바이오틴에 결합합니다.
- Luminex® 기기는 영역별로 개별 비드를 감지하며 스트렙타비딘으로 결합된 R-피코에리스린 (SAPE) 신호 (ex 525 nm)를 통해 분석물의 존재를 나타냅니다.
그림 1은 이러한 분석이 어떻게 작동하는지에 대한 일반적인 개요를 보여줍니다.
그림 1.Luminex® 기술을 기반으로 하는 MILLIPLEX® 멀티플렉스 분석 형식.
Luminex® 검출 시스템은 어떻게 작동합니까?
xMAP® INTELLIFLEX, Luminex® 200™, FLEXMAP 3D® 기기를 포함하여 Luminex® 멀티플렉싱 플랫폼을 위한 여러 가지 검출 시스템이 있습니다. 이러한 Luminex® 기기들은 비드가 윤활 유체를 통해 흐르는 유세포 분석 기반 시스템을 사용하며, 이 과정에서 빨간 레이저(635 nm)로 비드 영역을 식별하고 초록 레이저(525 nm)로 결합된 분석물 "샌드위치"를 정량화합니다. 해당 기기에는 레이저, 광학 부품, 고급 유체, 고속 디지털 신호 프로세서 같은 핵심 xMAP® 검출 구성 요소가 통합되어 있습니다.
각각의 개별 마이크로스피어는 "비드 서명"(또는 비드 영역)에 의해 식별되며, 해당 생물학적 분석 결과는 형광 리포터 신호를 기반으로 정량화됩니다. 당사는 Luminex® 수집 소프트웨어를 Belysa® 면역분석용 곡선 피팅 소프트웨어의 정교한 분석 기능과 결합하여 모든 Luminex® 기기에서 데이터 획득과 분석을 매끄럽게 통합하였습니다. Belysa® 면역분석용 곡선 피팅 소프트웨어 사용을 통해 사용자는 대부분의 데이터 수집 패키지에서는 사용할 수 없는 다음과 같은 고급 기능을 사용할 수 있습니다: 자동 곡선 피팅 기능, 데이터 정리 규칙 설정, 쉬운 데이터 시각화 및 표준 곡선 비교 도구, 모든 데이터를 다양한 파일 형식으로 내보내기.
각 샘플에 멀티플렉스 결합 비드를 추가할 수 있는 능력은 각 샘플로부터 여러 분석 결과를 얻을 수 있도록 합니다. 개방형 아키텍처의 xMAP® 기술을 통해 다양한 종류의 생물학적 분석을 멀티플렉싱하여 전통적인 방법보다 시간, 노동 및 비용을 절감할 수 있습니다.
당사의 Luminex® 멀티플렉싱 플랫폼 비교 논문에서 귀하의 연구에 알맞은 플랫폼을 찾아보십시오.
왜 MILLIPLEX® 멀티플렉스 분석을 선택해야 하나요?
MILLIPLEX® 멀티플렉스 분석에는 다양한 분석물의 동시 검출을 위해 필요한 모든 구성 요소 및 시약이 포함되어 있으며 많은 연구 분야 전반에 걸쳐 가장 광범위한 키트 제품군, 분석물, 종을 제공합니다. 여기에는 다음 항목이 포함됩니다.
- 130종이 넘는 순환 가용성 단백질 연구를 위한 키트
- 500종이 넘는 고유한 순환 분석물(다른 종을 고려하지 않은 경우)
- 25종이 넘는 세포 신호전달 단백질 연구를 위한 사전 혼합형 멀티플렉스 및 싱글플렉스 키트
- 120종이 넘는 세포 신호전달 분석물
- 인간, 연구 동물, 반려 동물, 농업용 동물을 포함하는 다양한 종
- 96웰 및 384웰 형식
멀티플렉스 단백질 검출 분석의 이점은 무한하며, 시간, 비용, 시약 및 샘플을 절약하는 것을 포함합니다. 이 방대한 포트폴리오를 이용하여 연구자들이 할 수 있는 일은 다음과 같습니다.
- 필요한 분석물에 대한 분석법을 찾을 수 있습니다
- 동일한 공급업체로부터 분석 제품을 구매하여 더 높은 일관성을 달성할 수 있습니다
- 현재 및 미래의 요구 조건을 충족시키기 위한 유연성 유지할 수 있습니다
- 한 가지 기술을 사용하여 동물 모델을 활용한 전임상 연구 및 인간 샘플을 이용한 중개 연구에서 바이오마커를 정량화할 수 있습니다
- 여러 연구 분야에 걸쳐 한 가지 기술을 사용할 수 있습니다
이 짧은 동영상을 통해 MILLIPLEX® 멀티플렉스 면역분석의 이점에 관해 자세히 알아보십시오.
모든 키트의 품질
그 무엇보다도 바로 품질이 MILLIPLEX® 분석을 뛰어나게 만듭니다. 키트 개발 및 확인부터 제조 및 품질 관리까지, 연구자들은 각 키트에 내장된 품질에 의존하여 일관된, 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다. 프로토콜에 명시된 분석 사양 외에도 키트 개발 및 확인 과정에서는 다른 성능 기준을 평가합니다: 상호 반응성, 희석 선형성, 키트 안정성, 샘플 행동 (예: 감지 가능성 및 안정성) 등을 고려합니다. 당사는 분석 성능 및 워크플로를 염두에 두고 프로토콜을 작성하여 필요한 정보를 찾기 쉽도록 하였습니다. 이 키트에 내장된 품질에 대해 더 자세히 알아보려면 MILLIPLEX® 멀티플렉스 키트 품질 문서를 확인하세요.
맞춤형 멀티플렉스 분석 서비스
당사는 일부 상용 멀티플렉스 키트가 연구에 필요한 모든 것을 제공하지 않을 수 있다는 것을 이해합니다. 이를 해결하기 위해, 당사는 맞춤형 MILLIPLEX® 멀티플렉스 분석 서비스를 제공합니다.
당사의 맞춤형 분석 개발 서비스는 다음을 지원합니다.
- 신규 분석물 개발
- 신규 분석물을 기존 분석물과 함께 멀티플렉스
- 2가지 이상 패널의 분석물을 하나의 맞춤형 패널로 통합
- 귀하의 샘플에 관한 분석의 디자인 및 검증
- 로트 간 재현성을 위해 키트를 연결
MILLIPLEX® 멀티플렉스 워크플로
MILLIPLEX® 분석은 Luminex® 멀티플렉스 분석 플랫폼과 함께 원활하게 작동하며 실행 및 분석을 쉽게 만듭니다. 당사는 또한 멀티플렉스 워크플로를 향상시키기 위해 Biotek® 플레이트 세척기 같은 보조 장비를 제공합니다.
각각의 MILLIPLEX® 키트에는 Luminex® 기기에서 판독할 수 있도록 분석을 준비하는 데 필요한 모든 시약이 포함되어 있습니다. 샘플과 물만 추가하면 됩니다:
- 용액 속에서 선택 가능한 포획 항체로 고정된 자성 비드
- 미리 혼합된 표준 칵테일을 통한 손쉬운 재수화 및 연속적인 희석 준비
- 분석 성능을 확인하기 위한 두 가지 사전 혼합형 품질 관리 (QC) 칵테일
- 일관된 분석 프로필을 얻기 위해 설계된 미리 혼합된 검출 항체 칵테일
- 미리 희석된 최적 농도의 Streptavidin Phycoerythrin(SAPE)
- 혈청 또는 플라즈마 샘플에 대해 검증된 키트에는 원본 샘플 환경을 모방하기 위한 최적화된 혈청 매트릭스가 포함되어 있습니다.
- 분석에서 항체에 대한 비특이적 결합을 감소시키기 위해 독점적인 블로킹 시약을 포함하는 비드 희석제
- 키트를 위해 특별히 최적화된 10X 세척 버퍼 및 분석 버퍼
- 2개의 플레이트 실러가 있는 96웰 또는 384웰 플레이트(분석 형식에 따라 달라짐)
참고: MILLIPLEX® 세포 신호전달 키트에는 세포 용해물 샘플 사용을 지원하기 위한 여러 형식이 있습니다.
참고: MILLIPLEX® 항체 검출 키트에는 혈청 및 혈장 샘플에서 항체를 측정하기 위한 여러 형식이 있습니다.
연구 분야
멀티플렉스 면역분석은 질병 기전 및 과정의 더 큰 그림을 제공할 수 있기 때문에 다양한 연구 분야에서 광범위하게 활용됩니다. MILLIPLEX® 멀티플렉스 분석은 다음과 같은 연구 분야에서 사용될 수 있습니다.
연구 목적 외 사용 금지. 진단 절차에 사용 금지.
면역학/염증
- NPT1220-312, a TLR2/TLR9 Small Molecule Antagonist, Inhibits Pro-Inflammatory Signaling, Cytokine Release, and NLRP3 Inflammasome Activation. Habas A, Reddy Natala S, Bowden-Verhoek JK, Stocking EM, Price DL, Wrasidlo W, Bonhaus DW, Gill MB. 2022. International Journal of Inflammation. 2022:2337363. doi:10.1155/2022/2337363.
- CTLA4-Ig mediated immunosuppression favors immunotolerance and restores graft in mouse airway transplants. Khan MA, Shamma T, Altuhami A, Ahmed HA, Assiri AM, Broering DC. 2022. Pharmacological Research. 178:106147. doi:10.1016/j.phrs.2022.106147.
- Investigation of Cas9 antibodies in the human eye. Toral MA, Charlesworth CT, Ng B, Chemudupati T, Homma S, Nakauchi H, Bassuk AG, Porteus MH, Mahajan VB. 2022. Nature Communications. 13(1). doi:10.1038/s41467-022-28674-1.
- Fluctuations of aeroallergen-specific immunoglobulins and children’s allergic profiles: Japan Environment & Children’s Study of a pilot cohort. Irahara M, Yamamoto-Hanada K, Saito-Abe M, Sato M, Miyaji Y, Yang L, Mitsubuchi H, Oda M, Sanefuji M, Ohga S, et al. 2022 Feb 24. Allergology International. doi:10.1016/j.alit.2022.01.002.
- The Role of Synovial Membrane in the Development of a Potential In Vitro Model of Osteoarthritis. Harvanova D, Matejova J, Slovinska L, Lacko M, Gulova S, Fecskeova LK, Janockova J, Spakova T, Rosocha J. 2022. International Journal of Molecular Sciences. 23(5):2475. doi:10.3390/ijms23052475.
- Fortilin interacts with TGF-β1 and prevents TGF-β receptor activation. Pinkaew D, Martinez-Hackert E, Jia W, King MD, Miao F, Enger NR, Silakit R, Ramana K, Chen S-Y, Fujise K. 2022. Communications Biology. 5:157. doi:10.1038/s42003-022-03112-6.
- Microbial-driven preterm labour involves crosstalk between the innate and adaptive immune response. Chan D, Bennett PR, Lee YS, Kundu S, Teoh TG, Adan M, Ahmed S, Brown RG, David AL, Lewis HV, et al. 2022. Nature Communications. 13(1):975. doi:10.1038/s41467-022-28620-1.
- Cytokines and chemokines multiplex analysis in patients with low disease activity rheumatoid arthritis. Skrzypkowska M, Stasiak M, Sakowska J, Chmiel J, Maciejewska A, Buciński A, Słomiński B, Trzonkowski P, Łuczkiewicz P. 2022. Rheumatology International. 42(4):609–619. doi:10.1007/s00296-022-05103-6.
- Systemic inflammation and metabolic disturbances underlie inpatient mortality among ill children with severe malnutrition. Wen B, Njunge JM, Bourdon C, Gonzales GB, Gichuki BM, Lee D, Wishart DS, Ngari M, Chimwezi E, Thitiri J, et al. Science Advances. 8(7):eabj6779. doi:10.1126/sciadv.abj6779.
- GD2-CAR T cell therapy for H3K27M-mutated diffuse midline gliomas. Majzner RG, Ramakrishna S, Yeom KW, Patel S, Chinnasamy H, Schultz LM, Richards RM, Jiang L, Barsan V, Mancusi R, et al. 2022. Nature. 603(7903):934–941. doi:10.1038/s41586-022-04489-4.
- Allogeneic CD20-targeted γδ T cells exhibit innate and adaptive antitumor activities in preclinical B-cell lymphoma models. Nishimoto KP, Barca T, Azameera A, Makkouk A, Romero JM, Bai L, Brodey MM, Kennedy-Wilde J, Shao H, Papaioannou S, et al. 2022. Clinical & Translational Immunology. 11(2):e1373. doi:10.1002/cti2.1373.
- Inhibition of tumor necrosis factor improves conventional steroid therapy for Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis in a cohort of patients. Ao S, Gao X, Zhan J, Ai L, Li M, Su H, Tang X, Chu C, Han J, Wang F. 2022 Feb 2. Journal of the American Academy of Dermatology. doi:10.1016/j.jaad.2022.01.039.
- SERUM DETERMINATION OF MMP-2 AND MMP-9 ACCORDING TO THE PATTERN OF ALCOHOL CONSUMPTION AND IN ALCOHOLIC HEPATIC DISEASE. Hernandez-Barragan A, Martinez-Castillo M, Pérez-Hernández JL, la Tijera FH-D, Santana-Vargas D, Kershenobich D, Gutiérrez-Reyes G. 2022. Annals of Hepatology. 27:100640. doi:10.1016/j.aohep.2021.100640.
- Plasma Small Extracellular Vesicles with Complement Alterations in GRN/C9orf72 and Sporadic Frontotemporal Lobar Degeneration. Bellini S, Saraceno C, Benussi L, Squitti R, Cimini S, Ricci M, Canafoglia L, Coppola C, Puoti G, Ferrari C, et al. 2022. Cells. 11(3):488. doi:10.3390/cells11030488.
- Neutrophil extracellular traps and their histones promote Th17 cell differentiation directly via TLR2. Wilson AS, Randall KL, Pettitt JA, Ellyard JI, Blumenthal A, Enders A, Quah BJ, Bopp T, Parish CR, Brüstle A. 2022. Nature Communications. 13:528. doi:10.1038/s41467-022-28172-4.
- M-CSF supports medullary erythropoiesis and erythroid iron demand following burn injury through its activity on homeostatic iron recycling. Noel JG, Ramser SW, Pitstick L, Bonamer JP, Mackenzie B, Seu KG, Kalfa TA, Cancelas JA, Gardner JC. 2022. Scientific Reports. 12:1235. doi:10.1038/s41598-022-05360-2.
- Complement activation prior to symptom onset in myeloperoxidase ANCA-associated vasculitis but not proteinase 3 ANCA associated vasculitis - A Swedish biobank study. Johansson L, Berglin E, Eriksson O, Mohammad A, Dahlqvist J, Rantapää-Dahlqvist S. 2022. Scandinavian Journal of Rheumatology. 51(3):214–219. doi:10.1080/03009742.2021.1989814.
- Increased lacrimal inflammatory mediators in patients with keratoconus. Moura GS, Santos A, Cenedeze MA, Hiyane MI, Camara NOS, Barbosa de Sousa L, Augusto de Oliveira L. 2021. Molecular Vision. 27:656–665.
- Effect of inactivated nature‐derived microbial composition on mouse immune system. González‐Rodríguez MI, Nurminen N, Kummola L, Laitinen OH, Oikarinen S, Parajuli A, Salomaa T, Mäkelä I, Roslund MI, Sinkkonen A, et al. 2021. Immunity, Inflammation and Disease. 10(3):e579. doi:10.1002/iid3.579.
- Elevated plasma complement components in facioscapulohumeral dystrophy. Wong C-J, Wang L, Holers VM, Frazer-Abel A, van der Maarel SM, Tawil R, Statland JM, Tapscott SJ. 2021 Sep 17. Human Molecular Genetics. doi:10.1093/hmg/ddab364.
- Chicory: Understanding the Effects and Effectors of This Functional Food. Pouille CL, Ouaza S, Roels E, Behra J, Tourret M, Molinié R, Fontaine J-X, Mathiron D, Gagneul D, Taminiau B, et al. 2022. Nutrients. 14(5):957. doi:10.3390/nu14050957.
- Longitudinal analysis of urinary proteins in lupus nephritis – A pilot study. Carlsson E, Quist A, Davies JC, Midgley A, Smith EMD, Bruce IN, Beresford MW, Hedrich CM. 2022. Clinical Immunology. 236:108948. doi:10.1016/j.clim.2022.108948.
화장품/퍼스널 헬스
- Effects of topical application of a tri-herb formula on inflammatory dry-skin condition in mice with oxazolone-induced atopic dermatitis. Wu XX, Siu WS, Wat CL, Chan CL, Koon CM, Li X, Cheng W, Ma H, Tsang MSM, Lam CW-K, et al. 2021. Phytomedicine. 91:153691. doi:10.1016/j.phymed.2021.153691.
- In Vitro Cytotoxic Protective Effect of Alginate-Encapsulated Capsaicin Might Improve Skin Side Effects Associated with the Topical Application of Capsaicin. Hudita A, Galateanu B, Costache M, Negrei C, Ion R-M, Iancu L, Ginghina O. 2021. Molecules. 26(5):1455. doi:10.3390/molecules26051455.
대사/내분비학
- Effect of the Consumption of Alcohol-Free Beers with Different Carbohydrate Composition on Postprandial Metabolic Response. Lamiquiz-Moneo I, Pérez-Calahorra S, Gracia-Rubio I, Cebollada A, Bea AM, Fumanal A, Ferrer-Mairal A, Prieto-Martín A, Sanz-Fernández ML, Cenarro A, et al. 2022. Nutrients. 14(5):1046. doi:10.3390/nu14051046.
- Loss of SUMO-specific protease 2 causes isolated glucocorticoid deficiency by blocking adrenal cortex zonal transdifferentiation. Dufour D, Dumontet T, Sahut-Barnola I, Onzon M, Pussard E, Wilmouth J, Olabe J, Lucas C, Levasseur A, Soubeyrand-Damon C, et al. 2022 Feb 10. doi:10.1101/2022.02.08.479354.
- Apparent Absence of BMAL1-Dependent Skeletal Muscle–Kidney Cross Talk in Mice. Crislip GR, Wohlgemuth SE, Wolff CA, Gutierrez-Monreal MA, Douglas CM, Ebrahimi E, Cheng K-Y, Masten SH, Barral D, Bryant AJ, et al. 2022. Biomolecules. 12(2):261. doi:10.3390/biom12020261.
- Pancreatic cancer-associated diabetes mellitus is characterized by reduced β-cell secretory capacity, rather than insulin resistance. Bao J, Liu D, Sun J, Su X, Cheng H, Qi L, Zhang Y, Lv Y, Ye Z, Yu X, et al. 2022. Diabetes Research and Clinical Practice. 185:109223. doi:10.1016/j.diabres.2022.109223.
- Population-centric risk prediction modeling for gestational diabetes mellitus: A machine learning approach. Kumar M, Chen L, Tan K, Ang LT, Ho C, Wong G, Soh SE, Tan KH, Chan JKY, Godfrey KM, et al. 2022. Diabetes Research and Clinical Practice. 185:109237. doi:10.1016/j.diabres.2022.109237.
- The IGFBP3/TMEM219 pathway regulates beta cell homeostasis. D’Addio F, Maestroni A, Assi E, Ben Nasr M, Amabile G, Usuelli V, Loretelli C, Bertuzzi F, Antonioli B, Cardarelli F, et al. 2022. Nature Communications. 13(1). doi:10.1038/s41467-022-28360-2.
- Exercise training worsens cardiac performance in males but does not change ejection fraction and improves hypertrophy in females in a mouse model of metabolic syndrome. Tóth ME, Sárközy M, Szűcs G, Dukay B, Hajdu P, Zvara Á, Puskás LG, Szebeni GJ, Ruppert Z, Csonka C, et al. 2022. Biology of Sex Differences. 13(1). doi:10.1186/s13293-022-00414-6.
- Cardiometabolic associations of circulating Lipocalin-2 in adults with varying degrees of adiposity and insulin resistance. Daoud MS, Hussain SD, Al-Daghri NM. 2022. Archives of Biochemistry and Biophysics. 717:109138. doi:10.1016/j.abb.2022.109138.
- Lipocalin, Resistin and Gut Microbiota-Derived Propionate Could Be Used to Predict Metabolic Bariatric Surgery Selected Outcomes. Auguet T, Lopez-Dupla M, Ramos J, Bertran L, Riesco D, Aguilar C, Ardévol A, Pinent M, Sabench F, Del Castillo D, et al. 2022. Processes. 10(1):143. doi:10.3390/pr10010143.
- Pancreatic and gut hormone responses to mixed meal test in post-chronic pancreatitis diabetes mellitus. Qi L, Wei Q, Ni M, Liu D, Bao J, Lv Y, Xia H, Wang Q, Wang L, Su J, et al. 2022. Diabetes & Metabolism. 48(3):101316. doi:10.1016/j.diabet.2021.101316.
- Thyroid hormone receptor alpha sumoylation modulates white adipose tissue stores. Liu Y-Y, Jiang J, Ke S, Milanesi A, Abe K, Gastelum G, Li J, Brent GA. 2021. Scientific Reports. 11(1). doi:10.1038/s41598-021-03491-6.
노화/마이오카인
- Metformin Enhances Autophagy and Normalizes Mitochondrial Function to Alleviate Aging-Associated Inflammation. Bharath LP, Agrawal M, McCambridge G, Nicholas DA, Hasturk H, Liu J, Jiang K, Liu R, Guo Z, Deeney J, et al. 2020. Cell Metabolism. 32(1):44-55.e6. doi:10.1016/j.cmet.2020.04.015.
- Myokines as biomarkers of frailty and cardiovascular disease risk in females. Boreskie KF, Oldfield CJ, Hay JL, Moffatt TL, Hiebert BM, Arora RC, Duhamel TA. 2020. Experimental Gerontology. 133:110859. doi:10.1016/j.exger.2020.110859.
- Aging-dependent mitochondrial dysfunction mediated by ceramide signaling inhibits antitumor T cell response. Vaena S, Chakraborty P, Lee HG, Janneh AH, Kassir MF, Beeson G, Hedley Z, Yalcinkaya A, Sofi MH, Li H, et al. 2021. Cell Reports. 35(5):109076. doi:10.1016/j.celrep.2021.109076.
심혈관
- Inhaled diesel exhaust particles result in microbiome-related systemic inflammation and altered cardiovascular disease biomarkers in C57Bl/6 male mice. Phillippi DT, Daniel S, Pusadkar V, Youngblood VL, Nguyen KN, Azad RK, McFarlin BK, Lund AK. 2022. Particle and Fibre Toxicology. 19(1). doi:10.1186/s12989-022-00452-3.
- PM2.5 exposure associated with microbiota gut-brain axis: Multi-omics mechanistic implications from the BAPE study. Li T, Fang J, Tang S, Du H, Zhao L, Wang Y, Deng F, Liu Y, Du Y, Cui L, et al. 2022. The Innovation. 3(2):100213. doi:10.1016/j.xinn.2022.100213.
- Immune-Mediated Glycocalyx Remodeling in Hospitalized COVID-19 Patients. Goonewardena SN, Grushko OG, Wells J, Herty L, Rosenson RS, Haus JM, Hummel SL. 2021 Nov 18. Cardiovascular Drugs and Therapy. doi:10.1007/s10557-021-07288-7.
- Stressor-Induced “Inflammaging” of Vascular Smooth Muscle Cells via Nlrp3-Mediated Pro-inflammatory Auto-Loop. Herrmann J, Xia M, Gummi MR, Greco A, Schacke A, van der Giet M, Tölle M, Schuchardt M. 2021. Frontiers in Cardiovascular Medicine. 8. doi:10.3389/fcvm.2021.752305.
- Higher dose of resveratrol elevated cardiovascular disease risk biomarker levels in overweight older adults – A pilot study. Mankowski RT, You L, Buford TW, Leeuwenburgh C, Manini TM, Schneider S, Qiu P, Anton SD. 2020. Experimental Gerontology. 131:110821. doi:10.1016/j.exger.2019.110821.
- Air pollution and high-intensity interval exercise: Implications to anti-inflammatory balance, metabolome and cardiovascular responses. Cruz R, Koch S, Matsuda M, Marquezini M, Sforça ML, Lima-Silva AE, Saldiva P, Koehle M, Bertuzzi R. 2022. Science of The Total Environment. 809:151094. doi:10.1016/j.scitotenv.2021.151094.
- Physical activity intervention improved the number and functionality of endothelial progenitor cells in low birth weight children. Souza LV, De Meneck F, Fernandes T, Oliveira EM, Franco M do C. 2020. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. 30(1):60–70. doi:10.1016/j.numecd.2019.08.011.
수의학/동물 보건
- Multiplex Cytokine Analyses in Ear Canals of Dogs Suggest Involvement of IL-8 Chemokine in Atopic Otitis and Otodectic Mange—Preliminary Results. Lecru L-A, Combarros D, Moog F, Marinovic L, Kondratjeva J, Amalric N, Pressanti C, Cadiergues MC. 2022. Animals. 12(5):575. doi:10.3390/ani12050575.
- Cas9-specific immune responses compromise local and systemic AAV CRISPR therapy in multiple dystrophic canine models. Hakim CH, Kumar SRP, Pérez-López DO, Wasala NB, Zhang D, Yue Y, Teixeira J, Pan X, Zhang K, Million ED, et al. 2021. Nature Communications. 12(1):6769. doi:10.1038/s41467-021-26830-7.
- Minimal Effects of Intravenous Administration of Xenogeneic Adipose Derived Stem Cells on Organ Function in a Porcine 40% TBSA Burn Model. Heard TC, Gómez BI, Saathoff ME, Duarte J, Dubick MA, Bynum JA, Christy RJ, Burmeister DM. 2021. Journal of Burn Care & Research. 42(5):870–879. doi:10.1093/jbcr/irab094.
- Neurotrophic Factors Secreted by Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Retinal Progenitors Promote Retinal Survival and Preservation in an Adult Porcine Neuroretina Model. Rettinger CL, Kaini RR, Burke TA, Wang H-C. 2021. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics. 37(5):301–312. doi:10.1089/jop.2020.0088.
- Autogenous Arteriovenous Bundle Implantation Maintains Viability Without Increased Immune Response in Large Porcine Bone Allotransplants. Houben RH, Thaler R, Friedrich PF, Shin AY, van Wijnen AJ, Bishop AT. 2021. Transplantation Proceedings. 53(1):417–426. doi:10.1016/j.transproceed.2020.07.020.
- Use of the MILLIPLEX® bovine cytokine/chemokine multiplex assay to identify Mycobacterium bovis-infection biomarkers in African buffaloes (Syncerus caffer). Smith K, Kleynhans L, Snyders C, Bernitz N, Cooper D, van Helden P, Warren RM, Miller MA, Goosen WJ. 2021. Veterinary Immunology and Immunopathology. 231:110152. doi:10.1016/j.vetimm.2020.110152.
- Short communication: Characterizing ovine serum stress biomarkers during endotoxemia. Naylor D, Sharma A, Li Z, Monteith G, Sullivan T, Canovas A, Mallard BA, Baes C, Karrow NA. 2020. Journal of Dairy Science. 103(6):5501–5508. doi:10.3168/jds.2019-17718.
- Metabolic variables of obese dogs with insulin resistance supplemented with yeast beta-glucan. Ferreira CS, Vendramini THA, Amaral AR, Rentas MF, Ernandes MC, da Silva FL, Oba PM, de Oliveira Roberti Filho F, Brunetto MA. 2022. BMC Veterinary Research. 18(1). doi:10.1186/s12917-021-03106-2.
- Equine Herpesvirus Type 1 Modulates Cytokine and Chemokine Profiles of Mononuclear Cells for Efficient Dissemination to Target Organs. Pavulraj S, Kamel M, Stephanowitz H, Liu F, Plendl J, Osterrieder N, Azab W. 2020. Viruses. 12(9):999. doi:10.3390/v12090999.
- Cytokine tear film profile determination in eyes of healthy dogs and those with inflammatory periocular and skin disorders. Martinez PS, Pucheu CM, Liu CC, Carter RT. 2020. Veterinary Immunology and Immunopathology. 221:110012. doi:10.1016/j.vetimm.2020.110012.
바이러스학
- The effect of influenza A (H1N1) pdm09 virus infection on cytokine production and gene expression in BV2 microglial cells. Ding X-M, Wang Y-F, Lyu Y, Zou Y, Wang X, Ruan S-M, Wu W-H, Liu H, Sun Y, Zhang R-L, et al. 2022. Virus Research. 312:198716. doi:10.1016/j.virusres.2022.198716.
- Three doses of prototypic SARS-CoV-2 inactivated vaccine induce cross-protection against its variants of concern. Xie T, Lu S, He Z, Liu H, Wang J, Tang C, Yang T, Yu W, Li H, Yang Y, et al. 2022. Signal Transduction and Targeted Therapy. 7:61. doi:10.1038/s41392-022-00920-4.
- Adaptive NK cells undergo a dynamic modulation in response to human cytomegalovirus and recruit T cells in in vitro migration assays. Basílio-Queirós D, Venturini L, Luther-Wolf S, Dammann E, Ganser A, Stadler M, Falk CS, Weissinger EM. 2022 Feb 17. Bone Marrow Transplantation. doi:10.1038/s41409-022-01603-y.
- Elevated Cytokine Levels in Plasma of Patients with SARS-CoV-2 Do Not Contribute to Pulmonary Microvascular Endothelial Permeability. Kovacs-Kasa A, Zaied AA, Leanhart S, Koseoglu M, Sridhar S, Lucas R, Fulton DJ, Vazquez JA, Annex BH. Microbiology Spectrum. 10(1):e01671-21. doi:10.1128/spectrum.01671-21.
- Case series of HIV SARS-CoV-2 co-infection in Chinese adults. Ng RW-Y, Wong C-K, Lui GC-Y, Tso EY-K, Chen Z, Tsang OT-Y, Boon SS, Lai CK-C, Fung KS-C, Yeung AC-M, et al. 2022. Journal of Clinical Virology Plus. 2(1):100062. doi:10.1016/j.jcvp.2022.100062.
- A vesicular stomatitis virus-based prime-boost vaccination strategy induces potent and protective neutralizing antibodies against SARS-CoV-2. Kim GN, Choi J, Wu K, Saeedian N, Yang E, Park H, Woo S-J, Lim G, Kim S-G, Eo S-K, et al. 2021. Shih S-R, editor. PLOS Pathogens. 17(12):e1010092. doi:10.1371/journal.ppat.1010092.
- Deep dissection of the antiviral immune profile of patients with COVID-19. Atanackovic D, Avila SV, Lutfi F, de Miguel-Perez D, Fan X, Sanchez-Petitto G, Vander Mause E, Siglin J, Baddley J, Mannuel HD, et al. 2021. Communications Biology. 4(1):1–12. doi:10.1038/s42003-021-02852-1.
- Severity of SARS-CoV-2 infection is linked to double-negative (CD27− IgD−) B cell subset numbers. Cervantes-Díaz R, Sosa-Hernández VA, Torres-Ruíz J, Romero-Ramírez S, Cañez-Hernández M, Pérez-Fragoso A, Páez-Franco JC, Meza-Sánchez DE, Pescador-Rojas M, Sosa-Hernández VA, et al. 2022. Inflammation Research. 71(1):131–140. doi:10.1007/s00011-021-01525-3.
- Cerebrospinal fluid biomarkers in Parkinson’s disease with freezing of gait: an exploratory analysis. Hatcher-Martin JM, McKay JL, Pybus AF, Sommerfeld B, Howell JC, Goldstein FC, Wood L, Hu WT, Factor SA. 2021. npj Parkinson’s Disease. 7(1). doi:10.1038/s41531-021-00247-x.
- An aluminum hydroxide:CpG adjuvant enhances protection elicited by a SARS-CoV-2 receptor binding domain vaccine in aged mice. Nanishi E, Borriello F, O’Meara TR, McGrath ME, Saito Y, Haupt RE, Seo H-S, van Haren SD, Cavazzoni CB, Brook B, et al. 2022. Science Translational Medicine. 14(629). doi:10.1126/scitranslmed.abj5305.
- Elevated cytokines and chemokines in peripheral blood of patients with SARS-CoV-2 pneumonia treated with high-titer convalescent plasma. Fanning SL, Korngold R, Yang Z, Goldgirsh K, Park S, Zenreich J, Baker M, McKiernan P, Tan M, Zhang B, et al. 2021. Shih S-R, editor. PLOS Pathogens. 17(10):e1010025. doi:10.1371/journal.ppat.1010025.
- Serum IL-18 Is a Potential Biomarker for Predicting Severe Dengue Disease Progression. Nanda JD, Jung C-J, Satria RD, Jhan M-K, Shen T-J, Tseng P-C, Wang Y-T, Ho T-S, Lin C-F. 2021. Journal of Immunology Research. 2021:7652569. doi:10.1155/2021/7652569.
- HIV-2 Vpx neutralizes host restriction factor SAMHD1 to promote viral pathogenesis. Mohamed A, Bakir T, Al-Hawel H, Al-Sharif I, Bakheet R, Kouser L, Murugaiah V, Al-Mozaini M. 2021. Scientific Reports. 11(1):20984. doi:10.1038/s41598-021-00415-2.
- Adaptive immunity and neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 variants of concern following vaccination in patients with cancer: the CAPTURE study. Fendler A, Shepherd STC, Au L, Wilkinson KA, Wu M, Byrne F, Cerrone M, Schmitt AM, Joharatnam-Hogan N, Shum B, et al. 2021 Oct 27. Nature Cancer. doi:10.1038/s43018-021-00274-w.
- Single-Dose Intranasal Administration of AdCOVID Elicits Systemic and Mucosal Immunity against SARS-CoV-2 and Fully Protects Mice from Lethal Challenge. King RG, Silva-Sanchez A, Peel JN, Botta D, Dickson AM, Pinto AK, Meza-Perez S, Allie SR, Schultz MD, Liu M, et al. 2021. Vaccines. 9(8):881. doi:10.3390/vaccines9080881.
- Latent tuberculosis co-infection is associated with heightened levels of humoral, cytokine and acute phase responses in seropositive SARS-CoV-2 infection. Rajamanickam A, Kumar NP, Padmapriyadarsini C, Nancy A, Selvaraj N, Karunanithi K, Munisankar S, Bm S, Renji RM, Ambu TC, et al. 2021. The Journal of Infection. 83(3):339–346. doi:10.1016/j.jinf.2021.07.029.
신경과학
- Fornix volumetric increase and microglia morphology contribute to spatial and recognition-like memory decline in ageing male mice. Cárdenas-Tueme M, Trujillo-Villarreal LÁ, Ramírez-Amaya V, Garza-Villarreal EA, Camacho-Morales A, Reséndez-Pérez D. 2022. NeuroImage. 252:119039. doi:10.1016/j.neuroimage.2022.119039.
- Experimental Arthritis Inhibits Adult Hippocampal Neurogenesis in Mice. Rusznák K, Horváth ÁI, Pohli-Tóth K, Futácsi A, Kemény Á, Kiss G, Helyes Z, Czéh B. 2022. Cells. 11(5):791. doi:10.3390/cells11050791.
- Serum Thioredoxin-80 is associated with age, ApoE4, and neuropathological biomarkers in Alzheimer’s disease: a potential early sign of AD. Goikolea J, Gerenu G, Daniilidou M, Mangialasche F, Mecocci P, Ngandu T, Rinne J, Solomon A, Kivipelto M, Cedazo-Minguez A, et al. 2022. Alzheimer’s Research & Therapy. 14:37. doi:10.1186/s13195-022-00979-9.
- Stress recovery from virtual exposure to a brown (desert) environment versus a green environment. Yin J, Bratman GN, Browning MHEM, Spengler JD, Olvera-Alvarez HA. 2022 Feb. Journal of Environmental Psychology.:101775. doi:10.1016/j.jenvp.2022.101775.
- The Neuroinflammatory Acute Phase Response in Parkinsonian-Related Disorders. Ayton S, Hall S, Janelidze S, Kalinowski P, Palmqvist S, Belaidi AA, Roberts B, Roberts A, Stomrud E, Bush AI, et al. 2022 Feb 8. Movement Disorders: Official Journal of the Movement Disorder Society. doi:10.1002/mds.28958.
- Fingolimod ameliorates cognitive impairments in a phencyclidine-induced rat model of schizophrenia. Li T, Yu X, Qi X, Wei L, Zhao L, Deng W, Guo W, Wang Q, Ma X, Hu X, et al. 2022 Feb 4. doi:10.22541/au.164397905.52210367/v1.
- Neurobehavioral and neurochemical effects of perinatal arsenite exposure in Sprague-Dawley rats. Flanigan TJ, Ferguson SA, Law CD, Rosas-Hernandez H, Cuevas-Martinez E, Fitzpatrick S, Shen AN. 2022. Neurotoxicology and Teratology. 90:107059. doi:10.1016/j.ntt.2021.107059.
- Serum amyloid P component level is associated with clinical response to escitalopram treatment in patients with major depressive disorder. Yang J, Zhou J, Wang H, Sun Z, Zhu X, He Y, Wong AHC, Liu F, Wang G. 2022. Journal of Psychiatric Research. 146:172–178. doi:10.1016/j.jpsychires.2021.12.051.
- Amelioration of Alzheimer’s Disease by Gut-Pancreas-Liver-Brain Interaction in an App Knock-In Mouse Model. Minamisawa M, Sato Y, Ishiguro E, Taniai T, Sakamoto T, Kawai G, Saito T, Saido TC. 2021. Life (Basel, Switzerland). 12(1):34. doi:10.3390/life12010034.
- Cerebrospinal fluid biomarkers in Parkinson’s disease with freezing of gait: an exploratory analysis. Hatcher-Martin JM, McKay JL, Pybus AF, Sommerfeld B, Howell JC, Goldstein FC, Wood L, Hu WT, Factor SA. 2021. NPJ Parkinson’s Disease. 7(1). doi:10.1038/s41531-021-00247-x.
- Expression of immune-related proteins and their association with neuropeptides in adolescent patients with anorexia nervosa. Tyszkiewicz-Nwafor M, Jowik K, Paszynska E, Dutkiewicz A, Słopien A, Dmitrzak-Weglarz M. 2022. Neuropeptides. 91:102214. doi:10.1016/j.npep.2021.102214.
- Parkinson’s Disease-Related Biomarkers That May Appear in Amphetamine Abusers. Al-Rafiah A, Magadmi R, Al-Kaabi A, Alsomali N. 2021. BioMed Research International. 2021:e3081891. doi:10.1155/2021/3081891.
- Comparison of CSF biomarkers in Down syndrome and autosomal dominant Alzheimer’s disease: a cross-sectional study. Fagan A, Henson R, Li Y, Boerwinkle A, Xiong C, Bateman R, Goate A, Ances B, Doran E, Christian B, et al. 2021. The Lancet Neurology. 20(8):615–626. doi:10.1016/S1474-4422(21) 00139- 3.
- Inflammatory markers and BDNF in obstructive sleep apnea (OSA) in Parkinson’s disease (PD). Kaminska M, O’Sullivan M, Mery VP, Lafontaine AL, Robinson A, Gros P, Martin JG, Benedetti A, Kimoff RJ. 2022. Sleep Medicine. 90:258–261. doi:10.1016/j.sleep.2021.11.018.
암
- Combined spinal and general anesthesia attenuate tumor promoting effects of surgery. An experimental animal study. Inoue GNC, Pimenta R, Camargo JA, Viana NI, Guimarães VR, Srougi M, Nahas WC, Leite KRM, Reis ST. 2022. Annals of Medicine and Surgery. 75:103398. doi:10.1016/j.amsu.2022.103398.
- A trispecific antibody targeting HER2 and T cells inhibits breast cancer growth via CD4 cells. Seung E, Xing Z, Wu L, Rao E, Cortez-Retamozo V, Ospina B, Chen L, Beil C, Song Z, Zhang B, et al. 2022. Nature. 603(7900):328–334. doi:10.1038/s41586-022-04439-0.
- Multi-omics data integration reveals metabolome as the top predictor of the cervicovaginal microenvironment. Bokulich NA, Łaniewski P, Adamov A, Chase DM, Caporaso JG, Herbst-Kralovetz MM. 2022. Segata N, editor. PLOS Computational Biology. 18(2):e1009876. doi:10.1371/journal.pcbi.1009876.
- Tumours modulate the systemic vascular response to anti‐angiogenic therapy. Hargreaves A, Barry ST, Bigley A, Kendrew J, Price S. 2022 Mar 2. Journal of Applied Toxicology. doi:10.1002/jat.4301.
- Allogeneic CD20-targeted γδ T cells exhibit innate and adaptive antitumor activities in preclinical B-cell lymphoma models. Nishimoto KP, Barca T, Azameera A, Makkouk A, Romero JM, Bai L, Brodey MM, Kennedy-Wilde J, Shao H, Papaioannou S, et al. 2022. Clinical & Translational Immunology. 11(2):e1373. doi:10.1002/cti2.1373.
연구 목적 외 사용 금지. 진단 절차에 사용 금지.