Trospium chloride Related Compound B
동의어:
Nortropinyl benzilate hydrochloride, (1R,3r,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl hydroxydiphenylacetate hydrochloride
실험식(Hill 표기법):
C21H23NO3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
373.87
Products
브랜드
화학식량
Manufacturer
소속 기관
형식
품질 수준
Application
포장 단위