뒤로
SunTronic
®
silver nanoparticle ink for inkjet printing
실험식(Hill 표기법):
Ag
Molecular Weight:
107.87
Products
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
화학식량
물리적 형태
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
901971
SunTronic
®
silver nanoparticle ink for inkjet printing,
sintering temperature: 150-250 °C