콘텐츠로 건너뛰기
KR
KO
제품
응용분야
서비스
문서
지원
분석 화학
세포 배양 및 분석
화학 및 생화학
임상 및 진단
여과
친환경 대체 제품
산업 미생물학
실험용품
재료 과학
분자생물학 & 기능유전체학
mRNA 개발 & 제조
의약품 및 바이오의약품 제조
단백질 생물학
Water Purification
분석 화학
세포 배양 및 분석
화학 및 합성
임상 및 진단
환경 & 대마 테스트
식음료 테스트 및 제조
유전체학
재료 과학 및 공학
미생물학 테스트
mRNA 개발 & 제조
의약품 및 바이오의약품 제조
단백질 생물학
연구 및 질병 분야
위탁 제조
위탁 테스트
맞춤형 제품
생명과학을 위한 디지털 솔루션
IVD 개발 및 제조
mRNA 개발 & 제조
제품 서비스
지원
물질안전보건자료(SDS)
시험 성적서(COA)
원산지 증명서(COO)
품질 인증서(COQ)
고객 지원
문의하기
자주하는 질문(FAQ)
제품안전보건자료(SDS)
성적서(COA) & 원산지증명서COO)
품질 & 규제
계산기 & 앱
웨비나
뒤로
Natamycin
동의어:
Pimaricin, Natamycin
실험식(Hill 표기법):
C
33
H
47
NO
13
CAS Number:
7681-93-8
Molecular Weight:
665.73
Products
제품 카테고리
antibiotics (1)
브랜드
Supelco (2)
화학식량
Manufacturer
Product Line
소속 기관
형식
품질 수준
Application
포장 단위
API 제품군
참조 재료 유형
특별 등급
analytical standard (1)
certified reference material (1)
pharmaceutical primary standard (1)
pharmaceutical secondary standard (1)
Technique
제품 필터
Showing 1-3 of 3
비교
제품 번호
설명
가격
PHR1703
Natamycin,
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
확장
가격 보기
32417
Natamycin,
VETRANAL
®
, analytical standard
확장
가격 보기
1457505
Natamycin,
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
확장
가격 보기