뒤로
Space Saver storage racks
Products
배송
오늘 출고 (1)
제품 카테고리
racks (5)
브랜드
Supelco (5)
높이(mm)
길이(mm)
색상
제품 필터
Showing 1-5 of 5
비교
제품 번호
설명
가격
23207
Space Saver storage racks,
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 12.5 mm, pkg of 5 ea
확장
가격 보기
23202
Space Saver storage racks,
for use with 17 mm diameter vial (90 vials per rack), well opening 17.1 mm, pkg of 5 ea
확장
가격 보기
23201
Space Saver storage racks,
for use with 21-23 mm diameter vial (36 vials per rack), well opening 23.1 mm, pkg of 5 ea
확장
가격 보기
23206
Space Saver storage racks,
for use with 29 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 30.0 mm, pkg of 5 ea
확장
가격 보기
23205-U
Space Saver storage racks,
for use with 15-16 mm diameter vial (48 vials per rack), well opening 15.5 mm, pkg of 5 ea