뒤로
Pyrex
®
Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged
동의어:
Corning
®
7078B
Products
제품 카테고리
pipettes (5)
Manufacturer
용량(mL)
길이(mm)
포장 단위
무균
제품 필터
Showing 1-5 of 5
비교
제품 번호
설명
가격
CLS7078B50
Pyrex
®
Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged,
volume 50.0 mL, accuracy: 0.5 mL
확장
가격 보기
CLS7078B5
Pyrex
®
Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged,
volume 5 mL, accuracy: 0.1 mL
확장
가격 보기
CLS7078B25
Pyrex
®
Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged,
volume 25.0 mL, accuracy: 0.2 mL
확장
가격 보기
CLS7078B10
Pyrex
®
Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged,
volume 10.0 mL, accuracy: 0.2 mL
확장
가격 보기
CLS7078B1
Pyrex
®
Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged,
volume 1.0 mL, accuracy: 0.01 mL