뒤로
PTX-11 solution
동의어:
Pectenotoxin 11 solution
실험식(Hill 표기법):
C
47
H
70
O
15
CAS Number:
635678-86-3
Molecular Weight:
875.05
Products
브랜드
Supelco (1)
화학식량
Manufacturer
형식
품질 수준
Application
참조 재료 유형
특수 등급
certified reference material (1)
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
80099
PTX-11 solution,
20 μg/g in methanol (nominal concentration), certified reference material,
Trace
CERT
®
, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland