뒤로
PTFE washer for Quickfit
®
cone/screw thread adapter
Products
제품 카테고리
washer (6)
Manufacturer
제품 필터
Showing 1-6 of 6
비교
제품 번호
설명
가격
Z320196
PTFE washer for Quickfit
®
cone/screw thread adapter,
13 thread, couples 6.0 - 7.0 mm diameter
확장
가격 보기
Z320218
PTFE washer for Quickfit
®
cone/screw thread adapter,
18 thread, couples 7.0 - 8.5 mm diameter
확장
가격 보기
Z320226
PTFE washer for Quickfit
®
cone/screw thread adapter,
24 thread, couples 6.0 - 7.0 mm diameter
확장
가격 보기
Z320242
PTFE washer for Quickfit
®
cone/screw thread adapter,
24 thread, couples 10.5 - 11.5 mm diameter
확장
가격 보기
Z320269
PTFE washer for Quickfit
®
cone/screw thread adapter,
28 thread, couples 10.5 - 11.5 mm diameter
확장
가격 보기
Z320277
PTFE washer for Quickfit
®
cone/screw thread adapter,
28 thread, couples 18.0 - 19.0 mm diameter