뒤로
PTFE Packed GC Column (General Configuration)
Products
제품 카테고리
columns (2)
브랜드
Supelco (2)
컬럼 유형
ID (mm)
길이(m)
품질 수준
Application
Technique
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
11496
PTFE Packed GC Column (General Configuration),
phase none, matrix Chromosil 330 support, L × O.D. × I.D. 8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty, middle 6 ft packed
확장
가격 보기
11501-U
PTFE Packed GC Column (General Configuration),
phase none, matrix Chromosil 310 support, L × O.D. × I.D. 8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty; middle 6 ft packed