뒤로
Potassium tetraoxalate dihydrate
동의어:
Potassium tetraoxalate dihydrate
실험식(Hill 표기법):
C
4
H
3
KO
8
· 2H
2
O
CAS Number:
6100-20-5
Molecular Weight:
254.19
Products
제품 카테고리
buffers (1)
브랜드
Supelco (1)
화학식량
Product Line
소속 기관
형식
품질 수준
Application
참조 재료 유형
특수 등급
certified reference material (1)
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
1.01961
Potassium tetraoxalate dihydrate,
certified secondary standard reference material for pH measurement; directly traceable to primary reference material from NIST/PTB pH (S) = 1.67₉ (25°C) Certipur