Platinum(II) acetylacetonate
동의어:
2,4-Pentanedione platinum(II) derivative, Pt(acac)2, Platinum(II) acetylacetonate (50% Pt)
Linear Formula:
Pt(C5H7O2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
393.29
Products
배송
브랜드
화학식량
녹는점(°C)
물리적 형태
순도
품질 수준
마쿠시(Markush) 등급
마쿠시(Markush) 그룹
시약 유형
코어