Plastic additive 9
동의어:
Didodecyl 3,3′-thiodipropionate, Thiodipropionic acid dilauryl ester
Linear Formula:
S[CH2CH2CO2(CH2)11CH3]2
CAS Number:
Molecular Weight:
514.84
Products
브랜드
화학식량
Manufacturer
녹는점(°C)
소속 기관
형식
품질 수준
Application
마쿠시(Markush) 등급